Du søkte etter: Deodoranter
VWR har autoklavdeodoranter og luftfriskere absorberer vondt lukt. Finnes som spray, pulver, eller varmeaktiverende kapsler.
VWR har autoklavdeodoranter og luftfriskere absorberer vondt lukt. Finnes som spray, pulver, eller varmeaktiverende kapsler.
9  treff i ditt søk
SearchResultCount:"9"
Sort Results
Listevisning Easy View (ny)
Vurder dette søkeresultatet
Produsent: VWR Chemicals
Beskrivelse: Denne autoklavdeodoranten forbedrer arbeidsmiljøet og nøytraliserer lukt i forbindelse med autoklavering.
Artikkenummer: (BELAH131990000)
Produsent: Bel-Art Products, a Part of SP
Beskrivelse: This heat-released deodorant pads neutralise autoclave odors with a pleasant scent.
UOM: 1 * 100 Items
Artikkenummer: (115-2059)
Produsent: KIMBERLY CLARK
Beskrivelse: The air care fragrances create a clean, fresh and constantly pleasant washroom environment. Dispensers need to be ordered separately.
UOM: 1 * 6 Items
Produsent: Bel-Art Products, a Part of SP
Beskrivelse: Disse putene er impregnert med en varmeutløst deodorant som ikke bare skjuler autoklaveringslukter, men faktisk nøytraliserer dem.
Produsent: Essity
Beskrivelse: Aerosol-refill for A1 luftfrisker, sitrusduft, Tork® Premium
Produsent: Essity
Beskrivelse: Luftfriskningssystem som består av en impregnert gummiskive som gir en frisk, ren duft.
Produsent: Essity
Beskrivelse: A1 aerosol dispenser, plastic, grey, 84×66×168 mm, Tork®
Artikkenummer: (115-1688)
Produsent: Essity
Beskrivelse: Dispenser / Holder for A2 air freshener disc, Tork Universal, 75×64×120 mm, Tork®
UOM: 1 * 4 Items
Artikkenummer: (115-1699)
Produsent: Essity
Beskrivelse: Tork luftfriskere fjerner ubehagelig lukt på vaskerom. Startpakken inneholder en dispenser (inkl. batterier) og de tre flaskene Blomster, Sitrus og Fr...
UOM: 1 * 1 Each
Pris på forespørsel
Lager for dette produktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
Lager for dette punktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
Dette produktet har blitt blokkert for din organisasjon. Ta kontakt med din innkjøpsavdeling for mer informasjon.
Det opprinnelige produktet er ikke lenger tilgjengelig. Varen som vises er tilgjengelig.
Produkt (er) merket med dette symbolet er ikke lenger tilgjengelig og selges til lageret er tomt. Alternativer kan være tilgjengelige ved å søke med VWR Katalognummer ovenfor. Hvis du trenger ytterligere hjelp, ring VWR kundeservice 22900000
1 - 9 of 9
no targeter for Bottom