  • Kriteria
    • På et av våre lager lager (4)
  • Produsent
  • Begrens produsenter
    Sort by:
  • Søk i resultater
Disseksjonsbrett
https://no.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/51/33/18945133.jpg
VWR fører disseksjonsbrett i flere størrelser. Disseksjonsbrett konstruert i resistente materialer som ikke mister fasong eller sløver knivene. Disseksjonsbrettene har tydelig mål i kontrastfarge. Rutinemessig brukt i patologi.
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"6"
  Listevisning Easy View (ny)
Sorter etter:
Produsent:  Simport Scientific
Beskrivelse:   Small board with three cutting areas, DissecTable™, PE, Hvit, B×D×H: 330,2×279,4×12,5 mm
Produsent:  Simport Scientific
Beskrivelse:   These dissection boards are made from a copolymer resin in order to increase impact and temperature performance. The board is strong yet inexpensive e...
Artikkenummer: (216-1300)
Produsent:  SciLabware
Beskrivelse:   Durable cutting board made of PP.
UOM:  1 * 1 Items
Produsent:  LP ITALIANA SPA
Beskrivelse:   Disposable cutting boards made of cardboard and PS foam for the dissection of surgical specimens.
Produsent:  MURRAY, S & CO LTD
Beskrivelse:   Wooden dissecting boards with frame edge.
Produsent:  SEMADENI
Beskrivelse:   These chopping boards are made from professional-grade HYGENIA® HDPE 500 material. Ideal for the food-service and food-processing industries.
Pris på forespørsel
Lager for dette produktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
Lager for dette punktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
Dette produktet har blitt blokkert for din organisasjon. Ta kontakt med din innkjøpsavdeling for mer informasjon.
Det opprinnelige produktet er ikke lenger tilgjengelig. Varen som vises er tilgjengelig.
Dette produktet er ikke lenger tilgjengelig. Alternativer kan være tilgjengelige ved å søke med VWR Katalognummer ovenfor. Hvis du trenger ytterligere hjelp, ring VWR kundeservice 22900000
1 - 6  av 6