Du søkte etter: Elektroforese gel
Flytende elektroforese gel som blir halvfast etter avkjøling. Elektroforese gel til separasjon av DNA, RNA og protein blandinger.
Flytende elektroforese gel som blir halvfast etter avkjøling. Elektroforese gel til separasjon av DNA, RNA og protein blandinger.
35  treff i ditt søk
SearchResultCount:"35"
Sort Results
Listevisning Easy View (ny)
Vurder dette søkeresultatet
Produsent: VWR Chemicals
Beskrivelse: Agarose I™ is a standard melting/gelling agarose, suitable for routine nucleic acid analytical/preparative applications (250 bp to 22 kb).
Artikkenummer: (M157-500ML)
Produsent: VWR Chemicals
Beskrivelse: A 40% (w/v) solution of ultra pure acrylamide (38,96%) and bis-acrylamide (1,04%) at a final ratio of 37.5:1.
UOM: 1 * 500 mL
HMS
Artikkenummer: (732-2789)
Produsent: VWR Chemicals
Beskrivelse: High quality standard agarose for routine analysis with broad separation range (0,05 to 50 kbp). Ideal for blotting applications due to high gel stren...
UOM: 1 * 500 g
HMS Sertifikater
Produsent: VWR Chemicals
Beskrivelse: Agarose RA™ is a general application agarose that provides good resolution and is cost effective for high volume users. It was developed specifically ...
Artikkenummer: (E344-500ML)
Produsent: VWR Chemicals
Beskrivelse: Electrophoresis Gels, Acryl/Bis™, Acrylamide-Bis (29:1), 30% aqueous solution
UOM: 1 * 500 mL
HMS Sertifikater
Produsent: VWR Chemicals
Beskrivelse: An extensive line of acrylamide and bis-acrylamide pre-weighed powder blends, pre-mixed stock solutions and ready to use solutions for customised poly...
Artikkenummer: (E347-500ML)
Produsent: VWR Chemicals
Beskrivelse: Electrophoresis Gels, Acryl/Bis™, Acrylamide-​Bis solution (37,5:1) 30% aqueous solution
UOM: 1 * 500 mL
HMS
Produsent: Biotium
Beskrivelse: High performance agarose for nucleic acid electrophoresis (analytical or preparative) and blotting. Validated for use with GelRed®, GelGreen®, and DNA...
HMS
Produsent: EDVOTEK EUROPE LTD
Beskrivelse: Precast gel, 6 gels (12%)
Produsent: EDVOTEK EUROPE LTD
Beskrivelse: 0.8% UltraSpec-Agarose™ prepared with TAE buffer. Simply melt, cool and pour.
Artikkenummer: (PIER17856)
Produsent: Thermo Fisher Scientific
Beskrivelse: Agarose II (low melt) is a highly purified and carefully blended formulation that provides uniform lot-to-lot consistency for preparation of electroph...
UOM: 1 * 100 g
Produsent: Thermo Fisher Scientific
Beskrivelse: Agarose I (molecular biology grade) is a highly purified and carefully blended formulation that provides uniform lot-to-lot consistency for preparatio...
Produsent: EDVOTEK EUROPE LTD
Beskrivelse: Electrophoresis Gels, UltraSpec-Agarose™
Produsent: Thermo Scientific
Beskrivelse: This agarose is a granular, free-flowing powder.
Produsent: G-Biosciences
Beskrivelse: Acrylamide (electrophoresis grade) is supplied as a powder or a 40% solution in ultrapure water. Bisacrylamide (Bis (N,N’-methylenebisacrylamide)) (el...
Produsent: Thermo Scientific
Beskrivelse: Premix of acrylamide with the common cross-linking reagent of final ratio 29:1.
Pris på forespørsel
Lager for dette produktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
Lager for dette punktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
Dette produktet har blitt blokkert for din organisasjon. Ta kontakt med din innkjøpsavdeling for mer informasjon.
Det opprinnelige produktet er ikke lenger tilgjengelig. Varen som vises er tilgjengelig.
Produkt (er) merket med dette symbolet er ikke lenger tilgjengelig og selges til lageret er tomt. Alternativer kan være tilgjengelige ved å søke med VWR Katalognummer ovenfor. Hvis du trenger ytterligere hjelp, ring VWR kundeservice 22900000
1 - 16 of 35
no targeter for Bottom