Du søkte etter: Ergonomiske støtter
VWR fører produkter innenfor ergonomiske løsninger for å støtte og lette arbeidet og arbeidsstillinger.
VWR fører produkter innenfor ergonomiske løsninger for å støtte og lette arbeidet og arbeidsstillinger.
17  treff i ditt søk
SearchResultCount:"17"
Sort Results
Listevisning Easy View (ny)
Vurder dette søkeresultatet
Artikkenummer: (BIMO9450-217)
Produsent: bimos
Beskrivelse: Industrial footrest with clamp lever and non slip rubber tread.
UOM: 1 * 1 Items
Artikkenummer: (BHIT723103)
Produsent: Sartorius
Beskrivelse: This elbow pad helps users to feel more comfortable while pipetting. The visco elastic material of the pad relieves contact stress, pain and discomfor...
UOM: 1 * 1 Items
Artikkenummer: (PRTWKP05BKR)
Produsent: Portwest
Beskrivelse: This type 3 kneeling mat is a 'quick fix' knee protection solution for those jobs that simply just will not wait. It is also incredibly useful to have...
UOM: 1 * 1 Items
Produsent: Portwest
Beskrivelse: This high performance belt made from 62% polyester and 38% latex offers full support to the wearer. It reinforces the spine, supports the abdomen and ...
Artikkenummer: (PRTWKP40BKR)
Produsent: Portwest
Beskrivelse: This strap-on gel knee pad offers tough protection for gruelling deep knee work. The thick gel adapts to the wearers knee, providing unrivalled comfor...
UOM: 1 * 1 PAR
Artikkenummer: (PRTWKP50WHR)
Produsent: Portwest
Beskrivelse: This knee pad made of EPE foam, polyester provides excellent protection and stability on all floor types.
UOM: 1 * 1 PAR
Artikkenummer: (PRTWKP20BKR)
Produsent: Portwest
Beskrivelse: Lightweight knee pads with a tough nylon exterior. The innovative EVA foam centre cleverly moulds to the body shape for complete comfort and protectio...
UOM: 1 * 1 PAR
Artikkenummer: (113-8801)
Produsent: Portwest
Beskrivelse: Disse slitesterke kneputene er laget av etylen-vinyl-acetat. De gir beskyttelse mot støtskader ved f.eks. fall eller slag samt polstring ved kneling o...
UOM: 1 * 1 PAR
Artikkenummer: (SIOEYMB00000C0)
Produsent: SIOEN PERSONAL PROTECTIVE CLOT
Beskrivelse: These knee protectors are recommended for work in the kneeling position. The protection distributes forces evenly and prevents small hard objects on t...
UOM: 1 * 1 Items
Artikkenummer: (PRTWKP30BKR)
Produsent: Portwest
Beskrivelse: These lightweight knee pads consist of a PVC shell with EVA foam and gel filling.
UOM: 1 * 1 PAR
Produsent: CAPITAL SAFETY DEUTSCHLAND
Beskrivelse: Quick Spins simply slide onto the handle of a tool in seconds and provide support.
Artikkenummer: (139-9805)
Produsent: WEDO WERNER DORSCH GMBH
Beskrivelse: A stylish footrest that is fully adjustable from a normal seated position. Ideal for use at shared workstations.
UOM: 1 * 1 Items
Artikkenummer: (139-9923)
Produsent: WEDO WERNER DORSCH GMBH
Beskrivelse: Fotstøtte, ekstra komfort, PS, Lysegrå, B×D×H: 490×350×190 mm, Vekt: 2,4 kg
UOM: 1 * 1 Items
Artikkenummer: (139-9922)
Produsent: WEDO WERNER DORSCH GMBH
Beskrivelse: Made from steel tubing, with nickel-plated finish.
UOM: 1 * 1 Items
Artikkenummer: (KWIN100388940)
Produsent: FRISTADS KANSAS GROUP
Beskrivelse: Reinforcement patches for e.g. knees, thighs and elbows. Made of 72% polyamide, 24% Kevlar® and 4% elastane
UOM: 1 * 1 Items
Produsent: FRISTADS KANSAS GROUP
Beskrivelse: For anyone who needs to work on their knees.
Pris på forespørsel
Lager for dette produktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
Lager for dette punktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
Dette produktet har blitt blokkert for din organisasjon. Ta kontakt med din innkjøpsavdeling for mer informasjon.
Det opprinnelige produktet er ikke lenger tilgjengelig. Varen som vises er tilgjengelig.
Produkt (er) merket med dette symbolet er ikke lenger tilgjengelig og selges til lageret er tomt. Alternativer kan være tilgjengelige ved å søke med VWR Katalognummer ovenfor. Hvis du trenger ytterligere hjelp, ring VWR kundeservice 22900000
1 - 16 of 17
no targeter for Bottom