  • Produktkategori
  • Produsent
  • Begrens produsenter
    Sort by:
  • Søk i resultater
Fallvern
https://no.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/52/19/18945219.jpg
VWR har fallvern i form av seletøy, karabinkroker og tau.
SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"47"
  Listevisning Easy View (ny)
Sorter etter:
Produsent:  HONEYWELL SAFETY
Beskrivelse:   Lightweight, versatile restraint and fall arrest lanyards, made from polyamide, designed for maximum protection.
Artikkenummer: (DALL1002871)
Produsent:  HONEYWELL SAFETY
Beskrivelse:   Extremely light personal fall arrester comes with with a compact plastic housing and a rectractable webbing lifeline.
UOM:  1 * 1 Items
Produsent:  HONEYWELL SAFETY
Beskrivelse:   Self-retracting lifeline, MI55, rustfritt stål, Med håndtak, Kapasitet: 15 m
Produsent:  HONEYWELL SAFETY
Beskrivelse:   Lightweight harnesses for building and construction work. Available as a 1-point version with rear anchorage or as a 2-point version with front and re...
Produsent:  HONEYWELL SAFETY
Beskrivelse:   The shock-absorbing lanyard with an anchorage connector is a lightweight, versatile fall arrest lanyard designed for maximum protection.
Artikkenummer: (DALL1018971)
Produsent:  HONEYWELL SAFETY
Beskrivelse:   Pear-shape triple action karabiner made of aluminium. For industry applications and building and construction.
UOM:  1 * 1 Items
Produsent:  HONEYWELL SAFETY
Beskrivelse:   These lanyards, consisting of an adjustable polyamide guy rope with loop and one or two twist lock carabiners, are suitable for a variety of applicati...
Artikkenummer: (DALL1006255)
Produsent:  HONEYWELL SAFETY
Beskrivelse:   The tower harness is a comfortable, heavy duty, all round full body harness, with sit harness function. It has been specifically designed to work on t...
UOM:  1 * 1 Items
Pris på forespørsel
Lager for dette produktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
Lager for dette punktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
Dette produktet har blitt blokkert for din organisasjon. Ta kontakt med din innkjøpsavdeling for mer informasjon.
Det opprinnelige produktet er ikke lenger tilgjengelig. Varen som vises er tilgjengelig.
Dette produktet er ikke lenger tilgjengelig. Alternativer kan være tilgjengelige ved å søke med VWR Katalognummer ovenfor. Hvis du trenger ytterligere hjelp, ring VWR kundeservice 22900000
1 - 8  av 47
  1  2  3  4  5  6  Neste 