Du søkte etter: Mikrobiologiske medier
VWR har mikrobiologiske medier for mikrobiologiske kolonier og celledyrking: cellekulturmedium, cellevekstsupplement, kultursupplement, prosessupplement, vekstfaktor. Medium fins både som gel og i flytende form.
VWR har mikrobiologiske medier for mikrobiologiske kolonier og celledyrking: cellekulturmedium, cellevekstsupplement, kultursupplement, prosessupplement, vekstfaktor. Medium fins både som gel og i flytende form.
311  treff i ditt søk
SearchResultCount:"311"
Sort Results
Listevisning Easy View (ny)
Vurder dette søkeresultatet
Produsent: Merck
Beskrivelse: Dehydrated media are used for a wide variety of applications. To minimise the risks associated with powdered culture media, the majority of Merck's de...
HMS
Produsent: Merck
Beskrivelse: Ringertabletter (100 x 500 ml), Applikasjon: Dilution, Glass bottle
HMS
Produsent: Merck
Beskrivelse: Envirocheck ®-kontaktobjektglass brukes til å kontrollere kritiske kontrollpunkter i HACCP (Hazardous Analysis Critical Control Point) for mikrobiolog...
HMS
Produsent: Merck
Beskrivelse: Media is granulated.
HMS
Produsent: Merck
Beskrivelse: A need producing food, pharmaceuticals and cosmetics for Muslim consumers is that not only the products themselves must be 'halal' (lawful); also ever...
HMS
Produsent: Merck
Beskrivelse: Merck-produkter tilbyr høy kvalitet for applikasjoner innen mikrobiologi.
HMS
Produsent: Merck
Beskrivelse: Kromogene medier gir en metode for rask identifisering av karakteristiske bakterieenzymer. Merck har et stort utvalg av faste og flytende dyrkningsmed...
HMS Tilbud
Produsent: Merck
Beskrivelse: Isolering av mikroorganismer krever ofte bruk av selektive medier. Bruk av frysetørrede supplementer sikrer en optimal og standardisert produksjon og ...
HMS Tilbud
Artikkenummer: (1.10685.0500)
Produsent: Merck
Beskrivelse: DEV gelatin agar for microbiology.
UOM: 1 * 500 g
HMS
Produsent: Merck
Beskrivelse: Readybag® gamma-irradiated and pre-weighed granulated media pouches for fast, flexible and easy pathogen testing. Readybag® media pouches speed up and...
HMS
Produsent: Merck
Beskrivelse: Be assured that Merck offers the quality TSB that you are looking for in your aseptic process simulation.
HMS
Produsent: Merck
Beskrivelse: Culture medium for media fill simulations of beverage bottling and ice-crusher installations.
Produsent: Merck
Beskrivelse: Selektivt medium for påvisning av Enterobacter sakazakii i melkepulver og pulverbasert morsmelkerstatning. Basen i Chromocult ® Enterobacter sa...
HMS
Artikkenummer: (1.16122.0500)
Produsent: Merck
Beskrivelse: For the enumeration, detection and identification of β-glucuronidase positive Escherichia coli from food and feeding stuff as well as from envi...
UOM: 1 * 500 g
HMS
Produsent: Merck
Beskrivelse: For the isolation and differentiation of Salmonella from food and animal feed, water and other materials. RAMBACH® agar ref. to ISO 6579 is also known...
Artikkenummer: (1.00427.0500)
Produsent: Merck
Beskrivelse: Dette mediet er i samsvar med ALOA-mediet (agar Listeria iht. til Ottaviani & Agosti), et selektivt medium for isolering av Listeria monocytogenes i m...
UOM: 1 * 500 g
HMS
Pris på forespørsel
Lager for dette produktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
Lager for dette punktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
Dette produktet har blitt blokkert for din organisasjon. Ta kontakt med din innkjøpsavdeling for mer informasjon.
Det opprinnelige produktet er ikke lenger tilgjengelig. Varen som vises er tilgjengelig.
Produkt (er) merket med dette symbolet er ikke lenger tilgjengelig og selges til lageret er tomt. Alternativer kan være tilgjengelige ved å søke med VWR Katalognummer ovenfor. Hvis du trenger ytterligere hjelp, ring VWR kundeservice 22900000
1 - 16 of 311
no targeter for Bottom