  • Produktkategori
  • Kriteria
  • Produsent
  • Begrens produsenter
    Sort by:
  • Søk i resultater
Du søkte etter: "pcr-reagenser"
https://no.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/96/19/18989619.jpg
SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"137"
  Listevisning Rutenett Easy View (ny)
Sorter etter:
Produsent:  VWR Chemicals
Beskrivelse:   Ferdige dNTP-blandinger og dNTP-sett i molekylærbiologisk kvalitet. dNTP-blandingen er utformet for å spare tid for forskere og redusere muligheten fo...
HMS
Produsent:  VWR Chemicals
Beskrivelse:   Taq-DNA-polymerase MasterMix er en 1.1X- eller 2.0X-reaksjonsblanding som er klar til bruk. Tilsett kun primere, template og vann. Rød Taq
Produsent:  VWR Chemicals
Beskrivelse:   AccuPOL-DNA-polymerase er et termostabilt enzym som har korrekturlesingsegenskaper med 3' - 5'-eksonuklease, noe som gjør at polymerasen kan korrigere...
Produsent:  VWR Chemicals
Beskrivelse:   VWR® Taq-DNA-polymerase er en svært ren, termostabil, rekombinant og robust DNA-polymerase. Den kan brukes i en rekke PCR-reaksjoner, uten tidk...
Artikkenummer: (N557-0.5ML)
Produsent:  VWR Chemicals
Beskrivelse:   Ready to use dNTP mixture, 10 mM solution.
UOM:  1 * 0,5 ml
Produsent:  VWR Chemicals
Beskrivelse:   TEMPase Hot Start DNA Polymerase Master Mix and Blue TEMPase Master Mix are good alternatives to TEMPase Hot Start DNA Polymerase. The master mixes of...
Produsent:  VWR Chemicals
Beskrivelse:   Taq DNA polymerase is a thermostable enzyme that can withstand prolonged incubation at temperatures up to 95°C without significant loss of acti...
Produsent:  VWR Chemicals
Beskrivelse:   These dNTP solutions are suitable for use in PCR, sequencing, nick translation, fill-in, cDNA synthesis, and TdT tailing reactions, as well as for dil...
Pris på forespørsel
Lager for dette produktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
Lager for dette punktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
Dette produktet har blitt blokkert av din organisasjon. Ta kontakt med din innkjøpsavdeling for mer informasjon.
Det opprinnelige produktet er ikke lenger tilgjengelig. Varen som vises er tilgjengelig.
Dette produktet er ikke lenger tilgjengelig. Alternativer kan være tilgjengelige ved å søke med VWR Katalognummer ovenfor. Hvis du trenger ytterligere hjelp, ring VWR kundeservice 22900000
1 - 8  av 137
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  Neste