Du søkte etter: Buffere
VWR har et stort utvalg av faste og flytende buffere, sertifiserte pH-buffere, PBS, TAE, TBE, saltbuffere og buffere for ferdiggel.
VWR har et stort utvalg av faste og flytende buffere, sertifiserte pH-buffere, PBS, TAE, TBE, saltbuffere og buffere for ferdiggel.
622  treff i ditt søk
SearchResultCount:"622"
Sort Results
Listevisning Easy View (ny)
Vurder dette søkeresultatet
Produsent: Merck
Beskrivelse: Materialer for nøyaktig kalibrering og monitorering av pH-målere.
HMS Tilbud
Produsent: Merck
Beskrivelse: Bufferløsning for nøyaktig kalibrering og monitorering av pH-metere.
HMS Sustainable Packaging Tilbud
Artikkenummer: (58221-500ML-F)
Produsent: Merck
Beskrivelse: Solution used to establish a constant ionic strength in a sample solution containing e.g. calcium for det. with ISE.
UOM: 1 * 500 mL
Produsent: Merck
Beskrivelse: Titrisol® buffer concentrate for 500 ml buffer solution [20 °C].
HMS
Produsent: Merck
Beskrivelse: Materialer for nøyaktig kalibrering og monitorering av pH-instrumenter.
HMS Tilbud
Artikkenummer: (C9999-100ML)
Produsent: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
Beskrivelse: Citrate buffer, antigen retriever has been used as a heat-induced antigen retriever on formalin-fixed paraffin-embedded (FFPE) tissue sections prior t...
UOM: 1 * 100 mL
Produsent: Merck
Beskrivelse: Materials for the precise calibration and monitoring of pH meters.
HMS
Artikkenummer: (93302-100ML)
Produsent: Merck
Beskrivelse: Tris-EDTA buffer solution has been used for the dilution of DNA samples.[1] It has been used for the elution of purified vector.
UOM: 1 * 100 mL
Artikkenummer: (3861-20ML)
Produsent: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
Beskrivelse: Citrate buffer solution, 0.38 mol/L, pH 5.4 when diluted according to procedure 386A.
UOM: 1 * 20 mL
Produsent: Merck
Beskrivelse: Materialer for nøyaktig kalibrering og monitorering av pH-målere.
HMS Tilbud
Artikkenummer: (1.16755.1000)
Produsent: Merck
Beskrivelse: 10 g/L CsCl + 100 g/L La in dilute hydrochloric acid.
UOM: 1 * 1 L
HMS
Produsent: Merck
Beskrivelse: 1M Buffer, also for use in ion-exchange chromatography and electrophoresis.
Artikkenummer: (89273-100ML)
Produsent: Merck
Beskrivelse: Borate buffer, 0.127 - 0.140 M
UOM: 1 * 100 mL
Produsent: Merck
Beskrivelse: pH Buffer solution, colour coded, pH-verdi: 10,00, ±0,01, Referansetemperatur: 25 °C, Blå, Flaske, 1× 500 ml
Produsent: Merck
Beskrivelse: Buffer solutions intended for extremely precise calibration, qualification and monitoring of pH instruments, and for testing other buffer solutions.
HMS
Artikkenummer: (76847-100ML-F)
Produsent: Merck
Beskrivelse: Phosphate buffer, BioUltra, >0,044 M Na₂HPO₄, >0,022 M NaH₂PO₄, pH-verdi: 7,2
UOM: 1 * 100 mL
Pris på forespørsel
Lager for dette produktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
Lager for dette punktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
Dette produktet har blitt blokkert for din organisasjon. Ta kontakt med din innkjøpsavdeling for mer informasjon.
Det opprinnelige produktet er ikke lenger tilgjengelig. Varen som vises er tilgjengelig.
Produkt (er) merket med dette symbolet er ikke lenger tilgjengelig og selges til lageret er tomt. Alternativer kan være tilgjengelige ved å søke med VWR Katalognummer ovenfor. Hvis du trenger ytterligere hjelp, ring VWR kundeservice 22900000
1 - 16 of 622
no targeter for Bottom