  • Kriteria
  • Produsent
  • Begrens produsenter
    Sort by:
  • Søk i resultater
Presser
https://no.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/96/77/18989677.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"5"
  Listevisning Easy View (ny)
Sorter etter:
Artikkenummer: (43661.KT)
Produsent:  Alfa Aesar
Beskrivelse:   Macro/micro KBr pellet die set, 13 mm.
UOM:  1 * 1 Items
HMS
Produsent:  Retsch GmbH
Beskrivelse:   High-quality pellets are a precondition for X-ray fluorescence (XRF) analysis.
Artikkenummer: (RETS20.750.0006)
Produsent:  Retsch GmbH
Beskrivelse:   The PP 25 is a benchtop unit with simple and safe operation.
UOM:  1 * 1 Items
Artikkenummer: (PERC51001144)
Produsent:  PERKIN ELMER GC-INSTRUMENTS
Beskrivelse:   The evacuable potassium bromide (KBr) die is designed to produce uniform KBr pellets.
UOM:  1 * 1 Items
Artikkenummer: (PERC51004599)
Produsent:  PERKIN ELMER GC-INSTRUMENTS
Beskrivelse:   This compact hydraulic press is used with the KBr die to prepare KBr pellets.
UOM:  1 * 1 Items
Pris på forespørsel
Lager for dette produktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
Lager for dette punktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
Dette produktet har blitt blokkert for din organisasjon. Ta kontakt med din innkjøpsavdeling for mer informasjon.
Det opprinnelige produktet er ikke lenger tilgjengelig. Varen som vises er tilgjengelig.
Dette produktet er ikke lenger tilgjengelig. Alternativer kan være tilgjengelige ved å søke med VWR Katalognummer ovenfor. Hvis du trenger ytterligere hjelp, ring VWR kundeservice 22900000
1 - 5  av 5