  • Kriteria
  • Produsent
  • Begrens produsenter
    Sort by:
  • Søk i resultater
Proteiner
https://no.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/48/13/20734813.jpg
SearchPresentationType-HORIZONTAL
Choose from the options below to refine your search. Click OK to update your results.
SearchResultCount:"7590"
  Listevisning Rutenett Easy View (ny)
Sorter etter:
Produsent:  Merck
Beskrivelse:   Casein alcalisoluble
HMS
Artikkenummer: (1.02242.2500)
Produsent:  Merck
Beskrivelse:   Kasein i henhold til Hammarsten
UOM:  1 * 2,5 kg
HMS
Artikkenummer: (1.02244.0100)
Produsent:  Merck
Beskrivelse:   Kasein (ostestoff)
UOM:  1 * 100 g
HMS
Produsent:  VWR Chemicals
Beskrivelse:   Concentrated 30% BSA solution, fraction V, cold alcohol isolation, in 0.85% NaCl, contains 0.1% Na-Azide (as a stabilizer)
HMS
Produsent:  VWR Chemicals
Beskrivelse:   Heat shock isolated bovine serum albumin (BSA) suitable for use in a wide range of molecular biology applications, including Western blotting.
HMS
Produsent:  VWR Chemicals
Beskrivelse:   A standard grade albumin for basic applications, produced by a heat shock process in caprylic acid.
UOM:  1 * 100 g
HMS
Produsent:  VWR Chemicals
Beskrivelse:   A higher purity product than standard grade or Cohn fraction V material. It is negative for globulins that interfere in many assays.
UOM:  1 * 100 g
HMS
Artikkenummer: (422361V)
Produsent:  VWR Chemicals
Beskrivelse:   A protease free grade albumin for RIA and ELISA applications, produced by a heat shock process in caprylic acid.
UOM:  1 * 100 g
HMS
Pris på forespørsel
Lager for dette produktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
Lager for dette punktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
Dette produktet har blitt blokkert for din organisasjon. Ta kontakt med din innkjøpsavdeling for mer informasjon.
Det opprinnelige produktet er ikke lenger tilgjengelig. Varen som vises er tilgjengelig.
Dette produktet er ikke lenger tilgjengelig. Alternativer kan være tilgjengelige ved å søke med VWR Katalognummer ovenfor. Hvis du trenger ytterligere hjelp, ring VWR kundeservice 22900000
1 - 8  av 7 590
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  Neste