  • Kriteria
  • Produsent
  • Begrens produsenter
    Sort by:
  • Søk i resultater
Barberkniver
https://no.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/97/07/18989707.jpg
VWR har et utvalg barberblad og barberkniver. Disse er gjerne laget av karbonstål eller rustfrittstål og har ekstremt skarpe kanter. Barberbladene kommer med blad på enten en eller begge sider av bladet.
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"11"
  Listevisning Rutenett Easy View (ny)
Sorter etter:
Produsent:  RSG
Beskrivelse:   Razor, Barberkniv med plasthåndtak, langt blad som kan skiftes ut, inkludert 10 ekstra barberblader
Artikkenummer: (MARO189)
Produsent:  MARTOR ARGENTAX
Beskrivelse:   This blade is made from stainless steel.
UOM:  1 * 100 Items
Artikkenummer: (MARO743.50)
Produsent:  MARTOR ARGENTAX
Beskrivelse:   These reinforced blades are designed for a variety of uses.
UOM:  1 * 10 Items
Produsent:  PERSONNA MEDICAL
Beskrivelse:   Personna® Double Edge Prep razor blades are produced using innovative technologies. The high quality stainless steel is carefully selected for optimal...
Produsent:  PERSONNA MEDICAL
Beskrivelse:   Razor blades for catheter cutting or cleanroom applications.
Produsent:  PERSONNA MEDICAL
Beskrivelse:   Razor, Barberblader, enkel egg, 2-fasetters, bakside i aluminium, 240 blader per eske, ikke innpakket, Karbon stål, Tykkelse: 0,22 mm, L×B: 38,1×19 mm
Artikkenummer: (PERS95-0912)
Produsent:  PERSONNA MEDICAL
Beskrivelse:   Double edge cutting blades made from stainless steel.
UOM:  1 * 5.000 Items
Artikkenummer: (HAMMHSB861-80)
Produsent:  HAMMACHER KARL
Beskrivelse:   Razor with black plastic scale.
UOM:  1 * 1 Items
Pris på forespørsel
Lager for dette produktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
Lager for dette punktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
Dette produktet har blitt blokkert for din organisasjon. Ta kontakt med din innkjøpsavdeling for mer informasjon.
Det opprinnelige produktet er ikke lenger tilgjengelig. Varen som vises er tilgjengelig.
Dette produktet er ikke lenger tilgjengelig. Alternativer kan være tilgjengelige ved å søke med VWR Katalognummer ovenfor. Hvis du trenger ytterligere hjelp, ring VWR kundeservice 22900000
1 - 8  av 11
  1  2  Neste