  • Produktkategori
  • Kriteria
  • Produsent
  • Begrens produsenter
    Sort by:
Reagenser
https://no.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/97/16/18989716.jpg
Reagenser brukes i kvalitativ analyse for å bestemme tilstedeværelsen av forskjellige molekyler eller i ioner innen life science, forskning og kjemi. De gir ytterligere kontroll under forsøk ved å stimulere, redusere hastighet eller stoppe reaksjonene. Blandingene, som manipulerer prøvene ved å farge, separere eller rense intracellulære komponenter, forenkler mikroskopiske analyser. Reagenser kan opprette og vedlikeholde forsøksbetingelsene og på den måten bidra til å forlenge levetiden til cellene.
SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"17"
  Listevisning Easy View (ny)
Sorter etter:
Artikkenummer: (N310-100TAB)
Produsent:  VWR Chemicals
Beskrivelse:   Ammonium persulphate (APS) and TEMED catalyse the polymerisation of acrylamide solutions into gel matrices.
UOM:  1 * 1 Each
HMS
Artikkenummer: (230045R)
Produsent:  VWR Chemicals
Beskrivelse:   Benedict’s reagent for qualitative detection of sugar in urine.
UOM:  1 * 1 l
HMS
Produsent:  VWR Chemicals
Beskrivelse:   Ammonium persulphate forms free radicals when dissolved in water, which initiate polymerisation of acrylamide solutions.
UOM:  1 * 1 Each
HMS
Produsent:  Avantor Performance Materials
Beskrivelse:   PROCLEAN EXTRA 1 * 1 l
HMS
Artikkenummer: (A4804.1000)
Produsent:  PanReac AppliChem
Beskrivelse:   Dextrin from corn starch. White, pure.
UOM:  1 * 1 kg
Produsent:  Novabiochem (Part of Merck)
Beskrivelse:   Capping reagent A for DNA/RNA synthesis high quality, lowest water and acid content are best requirements for a reliable and reproducible DNA-/RNA syn...
Produsent:  G-Biosciences
Beskrivelse:   Substrate caspase-13 1 * 250 µl
Produsent:  G-Biosciences
Beskrivelse:   All these reagents are certified DNase- and RNase-free.
Pris på forespørsel
Lager for dette produktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
Lager for dette punktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
Dette produktet har blitt blokkert for din organisasjon. Ta kontakt med din innkjøpsavdeling for mer informasjon.
Det opprinnelige produktet er ikke lenger tilgjengelig. Varen som vises er tilgjengelig.
Dette produktet er ikke lenger tilgjengelig. Alternativer kan være tilgjengelige ved å søke med VWR Katalognummer ovenfor. Hvis du trenger ytterligere hjelp, ring VWR kundeservice 22900000
1 - 8  av 17
  1  2  3  Neste