Du søkte etter: Kromatografiabsorbenter
VWR har kromatografiabsorbenter til GC, HPLC, og LPLC. Sorbentene fins i ulike størrelser og polaritet og kan komme med bindemiddel eller fluoriserende indikatorer.
VWR har kromatografiabsorbenter til GC, HPLC, og LPLC. Sorbentene fins i ulike størrelser og polaritet og kan komme med bindemiddel eller fluoriserende indikatorer.
99  treff i ditt søk
SearchResultCount:"99"
Sort Results
Listevisning Easy View (ny)
Vurder dette søkeresultatet
Produsent: Merck
Beskrivelse: In general, ion exchangers consist of a cross-linked polymer matrix with a uniform distribution of fixed ionic groups sited throughout the resin struc...
HMS
Produsent: Merck
Beskrivelse: Selection of standardised and modified silica gels that are available in many granulations and supplied from one single source, dedicated to chromatog...
HMS
Produsent: Merck
Beskrivelse: LiChrosorb® is an irregular shaped silica sorbent. LiChrosorb® packing materials offer the compete programme of non-polar derivatives (RP-8, RP-18, RP...
HMS
Produsent: Merck
Beskrivelse: LiChrospher®, LiChrospher® 100 RP-8, 5 µm, 10
HMS
Artikkenummer: (11982.)
Produsent: Merck
Beskrivelse: These porous polymers, based on 2,6-diphenyl-p-phenylene oxide, are widely used as an adsorbent in both air collection and purge trap applications.
UOM: 1 * 10 g
Produsent: Merck
Beskrivelse: LiChrospher® RP-18 ADS, 25 µm
Artikkenummer: (1.02330.0500)
Produsent: Merck
Beskrivelse: Cellulose microcrystalline, <20 µm, Pakket: In plastic
UOM: 1 * 500 g
HMS
Produsent: Merck
Beskrivelse: Superspher® 60 RP-select B, 4 µm
HMS
Produsent: Merck
Beskrivelse: * Green fluorescent indicator
HMS
Produsent: Avantor
Beskrivelse: J.T.Baker® BAKERBOND® PolyABx kromatografiharpiks for multimodus-ionutveksling (IEX) fungerer som en svak kationutvekslingsharpiks med forbedret selek...
Produsent: Avantor
Beskrivelse: Emballasjematerialer for lavtrykks.forberedende stoffer og flash-kromatografi. Kjemisk stabilt fra pH 2 til 8,5 De skades ikke ved bruk av rengjørings...
Produsent: Avantor
Beskrivelse: Silikabaserte kolonnepakninger med høy ytelse ved rensing av sterkt hydrofile peptider og proteiner, basert på hydrofobe karakteristikker og molekylær...
Produsent: Avantor
Beskrivelse: The J.T.Baker® BAKERBOND® Poly Hi-Propyl mixed mode hydrophobic interaction chromatography (HIC) resin provides improved selectivity for superior sepa...
Produsent: Avantor
Beskrivelse: These are used in low pressure preparative chromatography. The mesh specifications ensure there is no excess of fines in the product which can affect ...
Produsent: Avantor
Beskrivelse: Pakning for forberedelsesskål er laget for bruk ved lavt trykk med en peristaltisk pumpe.
Artikkenummer: (7248-00)
Produsent: Avantor
Beskrivelse: Pakning for forberedelsesskål er laget for bruk ved lavt trykk med en peristaltisk pumpe.
UOM: 1 * 100 g
Pris på forespørsel
Lager for dette produktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
Lager for dette punktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
Dette produktet har blitt blokkert for din organisasjon. Ta kontakt med din innkjøpsavdeling for mer informasjon.
Det opprinnelige produktet er ikke lenger tilgjengelig. Varen som vises er tilgjengelig.
Produkt (er) merket med dette symbolet er ikke lenger tilgjengelig og selges til lageret er tomt. Alternativer kan være tilgjengelige ved å søke med VWR Katalognummer ovenfor. Hvis du trenger ytterligere hjelp, ring VWR kundeservice 22900000
1 - 16 of 99
no targeter for Bottom