  • Kriteria
  • Produsent
  • Begrens produsenter
    Sort by:
  • Søk i resultater
Lydmåler
https://no.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/98/17/18989817.jpg
VWR har håndholdte støymålere som kan måle frå 30 - 130 dB
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"6"
  Listevisning Easy View (ny)
Sorter etter:
Artikkenummer: (111-0847)
Produsent:  3M
Beskrivelse:   The NI-100 Indicator alerts users to potential harmful noise levels by helping to identify places where any hearing protection products should be worn...
UOM:  1 * 1 Items
Artikkenummer: (SIMELU0115)
Produsent:  TQC
Beskrivelse:   Easy to use digital sound level meter with wide dynamic range, 30 to 130 dB in the frequency range 31,5 Hz to 8 kHz
UOM:  1 * 1 Items
Artikkenummer: (TEST0563.8155)
Produsent:  Testo
Beskrivelse:   Easy to use digital sound level meter with wide dynamic range, 32 to 130 dB in the frequency range 31,5 Hz to 8 kHz.
UOM:  1 * 1 Items
Artikkenummer: (TEST0563.8170)
Produsent:  Testo
Beskrivelse:   The testo 816-1 dB meter is the professional model in the Testo range of sound measuring instruments.
UOM:  1 * 1 Items
Artikkenummer: (763-0294)
Produsent:  GONDO ELECTRONICS CO,LTD.
Beskrivelse:   Sound Level meter
UOM:  1 * 1 Items
 This is a MarketSource item. Additional charges may apply
Artikkenummer: (763-0509)
Produsent:  GONDO ELECTRONICS CO,LTD.
Beskrivelse:   Easy to use digital sound level meter.
UOM:  1 * 1 Items
 This is a MarketSource item. Additional charges may apply
Pris på forespørsel
Lager for dette produktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
Lager for dette punktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
Dette produktet har blitt blokkert for din organisasjon. Ta kontakt med din innkjøpsavdeling for mer informasjon.
Det opprinnelige produktet er ikke lenger tilgjengelig. Varen som vises er tilgjengelig.
Dette produktet er ikke lenger tilgjengelig. Alternativer kan være tilgjengelige ved å søke med VWR Katalognummer ovenfor. Hvis du trenger ytterligere hjelp, ring VWR kundeservice 22900000
1 - 6  av 6