Du søkte etter: Standarder
VWR har standarder til testing og kalibrering av utstyr.
VWR har standarder til testing og kalibrering av utstyr.
8 295  treff i ditt søk
SearchResultCount:"8295"
Sort Results
Listevisning Easy View (ny)
Vurder dette søkeresultatet
Produsent: Merck
Beskrivelse: COD standard solution, Supelco®, 100 mg/L, : N/A, Til testkit(s): 1.14540; 1.14895; 1.14690; 1.14541, pH-område: 4 - 6
HMS
Produsent: Merck
Beskrivelse: Conductivity standard, Supelco®, 300 μ S/cm, Referansetemperatur: 25 °C
Produsent: Merck
Beskrivelse: Turbiditets standard, Turbidity calibration standard, formazin, 1 NTU, Type: Formazine
Produsent: Merck
Beskrivelse: Spectroquant® CombiCheck-løsninger er bruksklare standarder med flere parametre for bruksområdene til Spectroquant®-testsystemet. Alle pakkene innehol...
HMS
Artikkenummer: (25884-U)
Produsent: Sigma-Aldrich
Beskrivelse: BTEX MIX IN NITROGEN,10PPM EACH, 1X7 1 * 1 Items
UOM: 1 * 1 Items
Artikkenummer: (46011-250MG)
Produsent: Merck
Beskrivelse: Organic Standard, Piperophos
UOM: 1 * 250 mg
Artikkenummer: (47262.)
Produsent: Merck
Beskrivelse: Semivolatile Base/Neutrals Surrogate Spike Mix, Supelco®, Certified reference material, 5000 mug/mL each component in methylene chloride, : N/A
UOM: 1 * 1 Items
Artikkenummer: (46482-250MG)
Produsent: Merck
Beskrivelse: Organic Standard, Naproxen
UOM: 1 * 250 mg
Artikkenummer: (47627-U)
Produsent: Merck
Beskrivelse: KDWR Pesticides Kit, Supelco®, Analytical standard, 1000 mug/mL each component in methanol, : N/A
UOM: 1 * 1 Items
Artikkenummer: (48187.)
Produsent: Merck
Beskrivelse: Organic Standard, Atrazine 1,000 µg/ml in tert-butyl methyl ether
UOM: 1 * 1 Items
Artikkenummer: (46302-100MG)
Produsent: Merck
Beskrivelse: Organic Standard, Mefenpyr-diethyl
UOM: 1 * 100 mg
Artikkenummer: (48145.)
Produsent: Merck
Beskrivelse: Organic Standard, N,N'-(4-Methyl-1,3-phenylene)bis{4-(2-pyridinyl)-1-piperazinecarboxamide} (derivative of 2,4-TDIP), 1 ml/ampule
UOM: 1 * 1 Items
Artikkenummer: (46318-100MG)
Produsent: Merck
Beskrivelse: Organic Standard, Sulcotrione
UOM: 1 * 100 mg
Artikkenummer: (47936.)
Produsent: Merck
Beskrivelse: EPA 524 Calibration Standards Kit, Supelco®, Analytical standard, : N/A
UOM: 1 * 1 Items
Artikkenummer: (47660-U)
Produsent: Merck
Beskrivelse: Organic Standard, Dibromoacetic acid 1,000 µg/ml in tert-butyl methyl ether
UOM: 1 * 1 Items
Artikkenummer: (46300-100MG-R)
Produsent: Merck
Beskrivelse: Organic Standard, Ethoxysulfuron
UOM: 1 * 100 mg
Pris på forespørsel
Lager for dette produktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
Lager for dette punktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
Dette produktet har blitt blokkert for din organisasjon. Ta kontakt med din innkjøpsavdeling for mer informasjon.
Det opprinnelige produktet er ikke lenger tilgjengelig. Varen som vises er tilgjengelig.
Produkt (er) merket med dette symbolet er ikke lenger tilgjengelig og selges til lageret er tomt. Alternativer kan være tilgjengelige ved å søke med VWR Katalognummer ovenfor. Hvis du trenger ytterligere hjelp, ring VWR kundeservice 22900000
1 - 16 of 8 295
no targeter for Bottom