  • Produktkategori
  • Produsent
  • Begrens produsenter
    Sort by:
  • Søk i resultater
Opplærings- og referansemateriale
https://no.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/99/34/18989934.jpg
SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"5"
  Listevisning Rutenett Easy View (ny)
Sorter etter:
Artikkenummer: (PROLMENDELWALL.)
Produsent:  VWR Chemicals
Beskrivelse:   Mendeleev's wall poster.
UOM:  1 * 1 Items
Artikkenummer: (761-0477)
Produsent:  EDUCATION/SCIENCE COLLECTION P
Beskrivelse:   Plakat, Educational, Periodic table with wall mount, Språk: Svensk
UOM:  1 * 1 Items
Produsent:  EDUCATION/SCIENCE COLLECTION P
Beskrivelse:   Plakat, Pedagogisk, Språk: Svensk
Produsent:  EDUCATION/SCIENCE COLLECTION P
Beskrivelse:   Plakat, Pedagogisk, Colour spectrum and emission spectra for selected elements, 740×1070 mm, Språk: Tysk
UOM:  1 * 1 Items
Artikkenummer: (763-0318)
Produsent:  HAGEMAN & PARTNER
Beskrivelse:   The poster shows the evolution of human upright gait. Mounted. Dimensions 95×65 cm.
UOM:  1 * 1 Items
Pris på forespørsel
Lager for dette produktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
Lager for dette punktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
Dette produktet har blitt blokkert for din organisasjon. Ta kontakt med din innkjøpsavdeling for mer informasjon.
Det opprinnelige produktet er ikke lenger tilgjengelig. Varen som vises er tilgjengelig.
Dette produktet er ikke lenger tilgjengelig. Alternativer kan være tilgjengelige ved å søke med VWR Katalognummer ovenfor. Hvis du trenger ytterligere hjelp, ring VWR kundeservice 22900000
1 - 5  av 5