  • Begrens produsenter
    Sort by:
  • Søk i resultater
Dyreføde
https://no.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/93/00/18989300.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"12"
  Listevisning Rutenett Easy View (ny)
Sorter etter:
Produsent:  MP Biomedicals
Beskrivelse:   Torula yeast is a common flavoring additive in processed foods such as chips, seasoning blends, and crackers.
Produsent:  MP Biomedicals
Beskrivelse:   AIN-76 mineral mixtures are components of an animal diet.
Produsent:  MP Biomedicals
Beskrivelse:   AIN-93M powder of proteins, enzymes and peptides is part of the rodent diet.
Artikkenummer: (ICNA0290324401)
Produsent:  MP Biomedicals
Beskrivelse:   Vanderzant vitamin mixture for insects is an animal-derived component free vitamin mixture.
UOM:  1 * 1 kg
Artikkenummer: (ICNA0296009801)
Produsent:  MP Biomedicals
Beskrivelse:   Basic component of animal diet especially for maintaining mice and rats colonies in the research laboratory.
UOM:  1 * 1 kg
Produsent:  MP Biomedicals
Beskrivelse:   This mineral mix, part of AIN-93G rodent diet, is used for growth, pregnancy and lactational phases of rodents.
Artikkenummer: (ICNA0296040201)
Produsent:  MP Biomedicals
Beskrivelse:   AIN-93-VX vitamin mixture is a component of AIN-93M and AIN-93G diet.
UOM:  1 * 1 kg
Artikkenummer: (ICNA0290283410)
Produsent:  MP Biomedicals
Beskrivelse:   This powdered salt mixture is used as animal diet.
UOM:  1 * 10 kg
Pris på forespørsel
Lager for dette produktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
Lager for dette punktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
Dette produktet har blitt blokkert for din organisasjon. Ta kontakt med din innkjøpsavdeling for mer informasjon.
Det opprinnelige produktet er ikke lenger tilgjengelig. Varen som vises er tilgjengelig.
Dette produktet er ikke lenger tilgjengelig. Alternativer kan være tilgjengelige ved å søke med VWR Katalognummer ovenfor. Hvis du trenger ytterligere hjelp, ring VWR kundeservice 22900000
1 - 8  av 12
  1  2  Neste