Du søkte etter: Enzymanalyser
46  treff i ditt søk
SearchResultCount:"46"
Sort Results
Listevisning Easy View (ny)
Vurder dette søkeresultatet
Artikkenummer: (CAYM700420-96)
Produsent: Cayman Chemical
Beskrivelse: A kit for measuring ascorbate.
UOM: 1 * 1 Items
Produsent: Biotium
Beskrivelse: Caspase-3 and Caspase-8 Fluorometric HTS Assay Kits provide a homogenous assay system for fast and highly sensitive detection of Caspase-3 or Caspase-...
Produsent: Cayman Chemical
Beskrivelse: Superoxide Dismutase Assay (SOD) kit is a fast and reliable assay for the measurement of SOD activity from plasma, serum, tissue homogenates and cell ...
Artikkenummer: (786-028)
Produsent: G-Biosciences
Beskrivelse: This Protease Assay Kit is designed for the quantitative determination of proteases present in protein sample, using a dye-labelled protein substrate...
UOM: 1 * 1 Each
Artikkenummer: (CAYM707002-480)
Produsent: Cayman Chemical
Beskrivelse: For the measurement of catalase activity in plasma, serum, erythrocyte lysates, tissue homogenates, and cell lysates.
UOM: 1 * 1 Items
Produsent: Cayman Chemical
Beskrivelse: For the measurement of creatinine levels in urine.
Produsent: Biotium
Beskrivelse: Fluorogenic substrates for proteases and peptidases.
Artikkenummer: (MLDVR8160)
Produsent: MOLECULAR DEVICES
Beskrivelse: IMAP® technology provides a homogeneous assay applicable to a wide variety of kinases without regard for substrate peptide sequence.
UOM: 1 * 1 Items
Artikkenummer: (CAYM700310-96)
Produsent: Cayman Chemical
Beskrivelse: A sensitive tool for measuring free fatty acids in plasma, serum, and urine.
UOM: 1 * 1 Items
Artikkenummer: (CAYM600610-192)
Produsent: Cayman Chemical
Beskrivelse: A convenient all-in-one tool to measure neutrophil elastase activity.
UOM: 1 * 1 Each
Produsent: Biotium
Beskrivelse: Enzyme Modification Kits can be used to modify reverse transcriptase, Bst DNA polymerase, E. coli DNA polymerase I, restriction enzymes, nuclea...
Artikkenummer: (29051.)
Produsent: Biotium
Beskrivelse: EvaEZ™ Fluorometric Polymerase Activity Assay Kit provides an easy and accurate way to determine the activity of a nucleic acid polymerase without usi...
UOM: 1 * 2 mL
HMS
Artikkenummer: (786-325)
Produsent: G-Biosciences
Beskrivelse: ProteSEEKER™ Protease Estimation Assay
UOM: 1 * 1 Each
Artikkenummer: (786-320)
Produsent: G-Biosciences
Beskrivelse: Fluoro™ Protease Assay Kit, 1000 assays
UOM: 1 * 1 Each
Produsent: G-Biosciences
Beskrivelse: PEROXsay™ is a colorimetric quantitative peroxide assay that measures the oxidation of ferrous (Fe²⁺+) ions to ferric (Fe³⁺) ions. Peroxides react wit...
Produsent: Thermo Fisher Scientific
Beskrivelse: The Thermo Scientific Pierce Cypridina-Firefly Luciferase Dual Assay Kit provides the necessary reagents to simultaneously detect intracellular Cyprid...
Pris på forespørsel
Lager for dette produktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
Lager for dette punktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
Dette produktet har blitt blokkert for din organisasjon. Ta kontakt med din innkjøpsavdeling for mer informasjon.
Det opprinnelige produktet er ikke lenger tilgjengelig. Varen som vises er tilgjengelig.
Produkt (er) merket med dette symbolet er ikke lenger tilgjengelig og selges til lageret er tomt. Alternativer kan være tilgjengelige ved å søke med VWR Katalognummer ovenfor. Hvis du trenger ytterligere hjelp, ring VWR kundeservice 22900000
1 - 16 of 46
no targeter for Bottom