Du søkte etter: Immunologisk analyser
22  treff i ditt søk
SearchResultCount:"22"
Sort Results
Listevisning Easy View (ny)
Vurder dette søkeresultatet
Produsent: Biosensis
Beskrivelse: The Neurotrophin Antibody Kit contains a collection of sheep antibodies raised against BDNF, NGF, NT3 and NT4/5. The kit is completed with one vial of...
Artikkenummer: (ROCKKBA-319-383)
Produsent: Rockland Immunochemicals
Beskrivelse: Rockland immunochemicals Anti-DYKDDDDK (FLAG®) kit for immunoprecipitation
UOM: 1 * 1 Each
Artikkenummer: (CAYM700460-192)
Produsent: Cayman Chemical
Beskrivelse: For the measurement of creatinine levels in plasma and serum.
UOM: 1 * 1 Each
Artikkenummer: (COVID19AGVCG)
Produsent: SURESCREEN
Beskrivelse: En rask test for kvalitativ påvisning av SARS-CoV-2 antigen i en nesepinne.
UOM: 1 * 1 Each
Produsent: Biotium
Beskrivelse: Conjugates for probing cAMP receptors or measuring cGMP in immunoassays.
Artikkenummer: (23007.)
Produsent: Biotium
Beskrivelse: TrueBlack™ is a reagent for quenching lipofuscin autofluorescence in tissue sections for immunofluorescence staining. Lipofuscin consists of highly au...
UOM: 1 * 1 mL
HMS
Artikkenummer: (CAYM500410-96)
Produsent: Cayman Chemical
Beskrivelse: Immunological assay, Mouse anti-type II collagen IgG assay kit (bovine), 96 strip wells
UOM: 1 * 1 Items
Artikkenummer: (PIER36000)
Produsent: Thermo Fisher Scientific
Beskrivelse: The Pierce™ Peroxidase IHC Detection Kit bundles the Pierce™ Metal Enhanced DAB Substrate Kit with all necessary components to stain, counterstain and...
UOM: 1 * 1 Each
Produsent: Thermo Fisher Scientific
Beskrivelse: Easy-Titer® IgG assay kits are simple, mix-and-read assays that allow quick and accurate determination of concentrations from 15 to 300 ng/ml of IgG.
Artikkenummer: (MMMPMDMC96NA)
Produsent: 3M Food Safety
Beskrivelse: Kit contains 96 tests and is used with the 3M™ Molecular Detection System to check for inhibition of the matrix sample during validation periods, when...
UOM: 1 * 96 Items
Artikkenummer: (MMMPMDS100EU)
Produsent: 3M Food Safety
Beskrivelse: The 3M™ Molecular detection instrument comes with a pluggable heater, software, power cord, USB cable and a basic accessory kit.
UOM: 1 * 1 Each
Artikkenummer: (PIER35000)
Produsent: Thermo Fisher Scientific
Beskrivelse: This peroxidase suppressor is a stable and easy-to-use inhibitor of endogenous peroxidase activity from cells and tissues.
UOM: 1 * 100 mL
Artikkenummer: (NOVUNBK1-19035)
Produsent: Novus Biologicals
Beskrivelse: SD OLLAS/DYKDDDDK Epitope Tag Kit
UOM: 1 * 1 Each
Artikkenummer: (NOVUNBP1-71714)
Produsent: Novus Biologicals
Beskrivelse: Chromata ChIP Histone H3 [ac Lys14] Kit
UOM: 1 * 1 Each
Artikkenummer: (NOVUNBK1-19033)
Produsent: Novus Biologicals
Beskrivelse: ND OLLAS/DYKDDDDK Epitope Tag Kit
UOM: 1 * 1 Each
Artikkenummer: (NOVUNBP1-71712)
Produsent: Novus Biologicals
Beskrivelse: Chromata ChIP Histone H3 [Dimethyl Lys9] Kit
UOM: 1 * 1 Each
Pris på forespørsel
Lager for dette produktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
Lager for dette punktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
Dette produktet har blitt blokkert for din organisasjon. Ta kontakt med din innkjøpsavdeling for mer informasjon.
Det opprinnelige produktet er ikke lenger tilgjengelig. Varen som vises er tilgjengelig.
Produkt (er) merket med dette symbolet er ikke lenger tilgjengelig og selges til lageret er tomt. Alternativer kan være tilgjengelige ved å søke med VWR Katalognummer ovenfor. Hvis du trenger ytterligere hjelp, ring VWR kundeservice 22900000
1 - 16 of 22
no targeter for Bottom