Du søkte etter: Dekontaminanter
21  treff i ditt søk
SearchResultCount:"21"
Sort Results
Listevisning Easy View (ny)
Vurder dette søkeresultatet
Produsent: VWR Chemicals
Beskrivelse: DNase and RNase contamination ruins expensive samples and time-consuming protocols in research laboratories every day. NucleasEliminator™ can help pro...
Artikkenummer: (3768.1000)
Produsent: Avantor
Beskrivelse: Dekontamineringsløsning, Proclean, micros bottle
UOM: 1 * 1 L
Artikkenummer: (3900.)
Produsent: Avantor
Beskrivelse: Dekontamineringsløsning, ProClean rengjøringsmiddel
UOM: 1 * 5 L
HMS
Artikkenummer: (APOSBIA7089-500ML)
Produsent: Apollo Scientific
Beskrivelse: Decontamination solution for the removal of DNA and RNA contaminations from surfaces.
UOM: 1 * 500 mL
Artikkenummer: (732-2353)
Produsent: Thermo Fisher Scientific
Beskrivelse: Ferdig løsning på flaske for rask og enkel fjerning av DNaser fra arbeidsflater, instrumenter, pipetter, termosyklere osv.
UOM: 1 * 250 mL
HMS
Produsent: Thermo Fisher Scientific
Beskrivelse: Ferdig løsning på flaske for rask og enkel fjerning av RNaser og DNaser fra arbeidsflater, instrumenter, pipetter, glass og plastgjenstander.
HMS
Produsent: PanReac AppliChem
Beskrivelse: Solution for the removal of DNA and RNA contamination from surfaces. Suitable for cleaning PCR work stations and equipment, electrophoresis equipment,...
HMS
Produsent: G-Biosciences
Beskrivelse: EndotoxinOUT™ consists of 6% cross-linked agarose covalently linked to polymyxin B to bind and remove harmful pyrogens from a solution.
Artikkenummer: (APOSBIA7153-500ML)
Produsent: Apollo Scientific
Beskrivelse: Removes RNase contaminations from surfaces
UOM: 1 * 500 mL
Produsent: PanReac AppliChem
Beskrivelse: Decontamination solution for the removal of DNA and RNA from surfaces.
HMS
Produsent: PanReac AppliChem
Beskrivelse: RNase-ExitusPlus™ er en ikke-alkalisk, ikke-korroderende og ikke-karsinogen rengjøringsløsning som er svært effektiv mot RNase-kontaminasjon. Det er v...
HMS
Produsent: MP Biomedicals
Beskrivelse: RNase ERASE™ decontamination solution has been formulated using three ingredients known to be active against RNase.
Artikkenummer: (A7600.1000)
Produsent: PanReac AppliChem
Beskrivelse: Autoclaving is badly suited for the sustained removal of nucleic acids. DNA molecules in recombinant microorganisms are merely fragmented in the autoc...
UOM: 1 * 6 L
Produsent: G-Biosciences
Beskrivelse: RNaseOUT™ is uniquely formulated to destroy and remove RNases on contact.
Produsent: G-Biosciences
Beskrivelse: GELPLATE-clean™ removes proteins, nucleic acids, fats, lipids, radioisotopes and other contaminants from electrophoresis gel plates. It is suitable fo...
Produsent: G-Biosciences
Beskrivelse: DNAOUT™ is a DNA removal solution for the rapid decontamination of work areas from contaminating DNA. Simply spray the work area and wait 10-15 secon...
Pris på forespørsel
Lager for dette produktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
Lager for dette punktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
Dette produktet har blitt blokkert for din organisasjon. Ta kontakt med din innkjøpsavdeling for mer informasjon.
Det opprinnelige produktet er ikke lenger tilgjengelig. Varen som vises er tilgjengelig.
Produkt (er) merket med dette symbolet er ikke lenger tilgjengelig og selges til lageret er tomt. Alternativer kan være tilgjengelige ved å søke med VWR Katalognummer ovenfor. Hvis du trenger ytterligere hjelp, ring VWR kundeservice 22900000
1 - 16 of 21
no targeter for Bottom