  • Kriteria
    • På et av våre lager lager (179)
  • Produsent
  • Begrens produsenter
    Sort by:
Du søkte etter:
Detergenter og overflatevasking
122  results were found
https://no.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/51/11/18945111.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"122"
  Listevisning Easy View (ny)
Sorter etter:
Produsent:  Merck
Beskrivelse:   Et utvalg av rengjøringsmidler, både til manuell rengjøring og maskinvask, som er utviklet for å oppfylle kravene for rengjøring av glassartikler og m...
HMS
Produsent:  VWR Chemicals
Beskrivelse:   Isopropanol Ph.Eur/USP med 30% renset vann som er filtrert gjennom 0,2 μm
Produsent:  VWR Chemicals
Beskrivelse:   For informasjon om helse og sikkerhet henviser vi til VWR-kjemikaliekatalogen eller nettstedet www.vwr.com.
HMS
Produsent:  VWR Chemicals
Beskrivelse:   LABWASH PREMIUM® Classic for rensing av laboratorieutstyr og presisjonskomponenter
HMS
Artikkenummer: (560437Q)
Produsent:  VWR Chemicals
Beskrivelse:   Alconox® detergent, pulver
UOM:  1 * 1,818 kg
HMS
Produsent:  VWR Chemicals
Beskrivelse:   Non-ionic, water-based 10% active textile emulsion.
HMS
Artikkenummer: (00699030.)
Produsent:  VWR Chemicals
Beskrivelse:   Acidic neutraliser and pre-cleaner based on organic acid
UOM:  1 * 5 kg
HMS
Artikkenummer: (94018.1006)
Produsent:  VWR Chemicals
Beskrivelse:   70% Iso-propyl alcohol compliant with Ph. Eur. and 30% water for injection according to USP, filtered at 0,2 μm
UOM:  1 * 6 l
HMS
Pris på forespørsel
Lager for dette produktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
Lager for dette punktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
Dette produktet har blitt blokkert for din organisasjon. Ta kontakt med din innkjøpsavdeling for mer informasjon.
Det opprinnelige produktet er ikke lenger tilgjengelig. Varen som vises er tilgjengelig.
Dette produktet er ikke lenger tilgjengelig. Alternativer kan være tilgjengelige ved å søke med VWR Katalognummer ovenfor. Hvis du trenger ytterligere hjelp, ring VWR kundeservice 22900000
1 - 8  av 122
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  Neste