Du søkte etter: Førstehjelpssett, enkeltdeler
8  treff i ditt søk
SearchResultCount:"8"
Sort Results
Listevisning Easy View (ny)
Vurder dette søkeresultatet
Artikkenummer: (PLUM5151)
Produsent: Plum Safety
Beskrivelse: These wound cleansing wipes contain sterile water. Ideal for small wounds and cuts.
UOM: 1 * 20 Items
Artikkenummer: (PLUM4554)
Produsent: Plum Safety
Beskrivelse: This spray provides immediate and effective care to minor accidents such as cuts and scrapes on the skin or dust and dirt in the eyes. It helps to min...
UOM: 1 * 1 Items
Produsent: Cederroth / Orkla Care AB
Beskrivelse: Wound cleansers do away with cotton wool and bottles of antiseptic. These sterile, non woven tissues, which are saturated in a wound cleansing fluid (...
Artikkenummer: (118-0057)
Produsent: Cederroth / Orkla Care AB
Beskrivelse: Refill pack for the first aid panel, for use in first aid situations.
UOM: 1 * 1 Items
Artikkenummer: (118-0247)
Produsent: Cederroth / Orkla Care AB
Beskrivelse: This cleansing spray is intended for rinsing and cleaning out dust and dirt from eyes and wounds. The portable spray bottle is filled with 150 ml phys...
UOM: 1 * 1 Items
Artikkenummer: (MMMEM82002A)
Produsent: 3M MEDICAL
Beskrivelse: This casting tape consists of a knitted fiberglass fabric impregnated with polyurethane resin. Exposure to moisture or water initiates a chemical reac...
UOM: 1 * 10 Rull
Produsent: HARTMANN PAUL AG
Beskrivelse: Pur-Zellin® are ready to use pre-cut pulp swabs made of highly bleached bandaging cellulose. Ideal as an absorbent pad for minor injuries, for skin cl...
Artikkenummer: (SAFIQ2290)
Produsent: SAFETY FIRST AID GROUP LTD
Beskrivelse: This instant single use cold pack is ideal for use in the event of an emergency or injury, delivering fast first aid to those who need it. It also hel...
UOM: 1 * 1 Items
Pris på forespørsel
Lager for dette produktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
Lager for dette punktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
Dette produktet har blitt blokkert for din organisasjon. Ta kontakt med din innkjøpsavdeling for mer informasjon.
Det opprinnelige produktet er ikke lenger tilgjengelig. Varen som vises er tilgjengelig.
Produkt (er) merket med dette symbolet er ikke lenger tilgjengelig og selges til lageret er tomt. Alternativer kan være tilgjengelige ved å søke med VWR Katalognummer ovenfor. Hvis du trenger ytterligere hjelp, ring VWR kundeservice 22900000
1 - 8 of 8
no targeter for Bottom