  • Kriteria
  • Produsent
  • Begrens produsenter
    Sort by:
  • Søk i resultater
Evakueringsutstyr
https://no.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/95/64/18709564.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"3"
  Listevisning Rutenett Easy View (ny)
Sorter etter:
Artikkenummer: (111-1375)
Produsent:  HONEYWELL SAFETY
Beskrivelse:   This triangle is suitable for short-duration rescue and evacuation operations of an uninjured casualty in a sitting position.
UOM:  1 * 1 Items
Artikkenummer: (111-1387)
Produsent:  HONEYWELL SAFETY
Beskrivelse:   Lightweight body splint that is ideal for confined space evacuation. Once wrapped around a casualty, it provides a rigid splint. Ideal for the army an...
UOM:  1 * 1 Items
Produsent:  HONEYWELL SAFETY
Beskrivelse:   Dreibar davit-kolonne, bærbar, uni-hoist-system med integrert 30 m bergingsvinsj, H-fot og justerbare ben, B×D×H: 1300×1300×2250 (fully extended) mm
UOM:  1 * 1 Items
Pris på forespørsel
Lager for dette produktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
Lager for dette punktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
Dette produktet har blitt blokkert for din organisasjon. Ta kontakt med din innkjøpsavdeling for mer informasjon.
Det opprinnelige produktet er ikke lenger tilgjengelig. Varen som vises er tilgjengelig.
Dette produktet er ikke lenger tilgjengelig. Alternativer kan være tilgjengelige ved å søke med VWR Katalognummer ovenfor. Hvis du trenger ytterligere hjelp, ring VWR kundeservice 22900000
1 - 3  av 3