Du søkte etter: Klestativ
13  treff i ditt søk
SearchResultCount:"13"
Sort Results
Listevisning Easy View (ny)
Vurder dette søkeresultatet
Produsent: Metro International
Beskrivelse: Hanger tubes in stainless steel attach easily under Super Erecta shelves for hanging garments.
Produsent: Palbam
Beskrivelse: Gown racks in stainless steel 304L with electropolished finish
Produsent: Palbam
Beskrivelse: These shorter gown racks are designed for hanging lab coats and frocks.
Produsent: Palbam
Beskrivelse: Wall-mounted gownracks in stainless steel 304 with electropolished finish.
Produsent: Metro International
Beskrivelse: Racks are designed to provide efficient storage of cleanroom garments. The hangers are spaced at 75 mm intervals.
Artikkenummer: (PALBGC1302)
Produsent: Palbam
Beskrivelse: Cleanroom cubby racks.
UOM: 1 * 1 Items
Artikkenummer: (HUPF7500452)
Produsent: HUPFER METALLWERKE
Beskrivelse: This shoe rack is made of stainless steel with electropolished finish. It can hold 6 pairs of shoes or clogs suspended and also it can be fitted to wa...
UOM: 1 * 1 Items
Produsent: TEKNOMEK
Beskrivelse: Our stainless-steel hanging racks are manufactured to the highest standards.
Produsent: TEKNOMEK
Beskrivelse: Our hygienically designed stainless steel shoe and boot racks come with a hygienic, easier to clean, continuous piece of prongs.
Produsent: TEKNOMEK
Beskrivelse: Our hanging racks are designed for standard portrait clipboards.
Produsent: TEKNOMEK
Beskrivelse: Open hook garment hangers are manufactured from 304 grade stainless steel in a polished finish.
Produsent: TEKNOMEK
Beskrivelse: Our free-standing rail can be used either with coat hangers or with hooks.
Artikkenummer: (SCAA460014)
Produsent: Essity
Beskrivelse: The Tork coat hook is made of stainless steel with anti-finger print coating that looks great and stays clean.
UOM: 1 * 10 Items
Pris på forespørsel
Lager for dette produktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
Lager for dette punktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
Dette produktet har blitt blokkert for din organisasjon. Ta kontakt med din innkjøpsavdeling for mer informasjon.
Det opprinnelige produktet er ikke lenger tilgjengelig. Varen som vises er tilgjengelig.
Produkt (er) merket med dette symbolet er ikke lenger tilgjengelig og selges til lageret er tomt. Alternativer kan være tilgjengelige ved å søke med VWR Katalognummer ovenfor. Hvis du trenger ytterligere hjelp, ring VWR kundeservice 22900000
1 - 13 of 13
no targeter for Bottom