Du søkte etter: Håndleddbånd mot elektrostatisk utladning
10  treff i ditt søk
SearchResultCount:"10"
Sort Results
Listevisning Easy View (ny)
Vurder dette søkeresultatet
Produsent: DESCO
Beskrivelse: The Dual-wire fabric wristband is available in one size that adjusts to almost any size wrist for reliable protection.
Artikkenummer: (115-3055)
Produsent: DESCO
Beskrivelse: Wrist strap (2209) is designed for one-time use. The wrist strap is ideally suited for shipment along with ESD sensitive items [ESDS], providing the m...
UOM: 1 * 1 Items
Artikkenummer: (115-3068)
Produsent: DESCO
Beskrivelse: High visibility bright colour allows supervisor to see that worker is wearing wrist strap.
UOM: 1 * 1 Items
Artikkenummer: (115-3036)
Produsent: DESCO
Beskrivelse: MagSnap 360™ dual-wire metal wristband creates a superior electrical connection to eliminate intermittent failures.
UOM: 1 * 1 Items
Artikkenummer: (115-3040)
Produsent: DESCO
Beskrivelse: Elastic adjustable wristband, 10 mm, gul
UOM: 1 * 1 Items
Artikkenummer: (115-3067)
Produsent: DESCO
Beskrivelse: The Dual-Wire thermoplastic wrist strap consists of an insulative exterior with a conductive interior and a 3,4 mm dual conductor jack. The wrist stra...
UOM: 1 * 1 Items
Artikkenummer: (115-3039)
Produsent: DESCO
Beskrivelse: Elastic adjustable cam-lock wrist band, 10 mm, Blå
UOM: 1 * 1 Items
Produsent: CAPITAL SAFETY DEUTSCHLAND
Beskrivelse: Adjustable wristbands are available with retractor and elastic strap with hook and loop, or with cord and elastic strap with hook and loop.
Artikkenummer: (CPSD1500083)
Produsent: CAPITAL SAFETY DEUTSCHLAND
Beskrivelse: DBI-SALA® Adjustable Wristband is features with elastic strap with hook and loop.
UOM: 1 * 1 Items
Artikkenummer: (SOVE860513-00)
Produsent: TRESTON
Beskrivelse: ESD wrist band, fabric, with press-stud (7 mm), Mørk blå
UOM: 1 * 1 Items
Pris på forespørsel
Lager for dette produktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
Lager for dette punktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
Dette produktet har blitt blokkert for din organisasjon. Ta kontakt med din innkjøpsavdeling for mer informasjon.
Det opprinnelige produktet er ikke lenger tilgjengelig. Varen som vises er tilgjengelig.
Produkt (er) merket med dette symbolet er ikke lenger tilgjengelig og selges til lageret er tomt. Alternativer kan være tilgjengelige ved å søke med VWR Katalognummer ovenfor. Hvis du trenger ytterligere hjelp, ring VWR kundeservice 22900000
1 - 10 of 10
no targeter for Bottom