  • Begrens produsenter
    Sort by:
  • Søk i resultater
preprinted-labels
https://no.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/53/39/18945339.jpg
SearchPresentationType-HORIZONTAL
Choose from the options below to refine your search. Click OK to update your results.
SearchResultCount:"5"
  Listevisning Rutenett Easy View (ny)
Sorter etter:
Produsent:  BRADY & CO LTD, W. H.
Beskrivelse:   These two part tags provide enhanced operational control and record keeping. Matching identification numbers are printed on each part.
Produsent:  BRADY & CO LTD, W. H.
Beskrivelse:   These two-part tags provide enhanced operational control and record keeping.
Produsent:  EP SCIENTIFIC
Beskrivelse:   Label is colour-coded with the chemical preservative type for quick reference and safe handling. Sticks securely to plastic or glass sample containers...
Artikkenummer: (DAKL464085)
Produsent:  DAKLAPACK
Beskrivelse:   [EN]Label Dry Ice Un1845 White 1 * 500 Items
UOM:  1 * 500 Items
Artikkenummer: (DAKL460610)
Produsent:  DAKLAPACK
Beskrivelse:   This pre printed labels are 100% compliant with the UN3373 packaging laws.
UOM:  1 * 100 Items
Pris på forespørsel
Lager for dette produktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
Lager for dette punktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
Dette produktet har blitt blokkert av din organisasjon. Ta kontakt med din innkjøpsavdeling for mer informasjon.
Det opprinnelige produktet er ikke lenger tilgjengelig. Varen som vises er tilgjengelig.
Dette produktet er ikke lenger tilgjengelig. Alternativer kan være tilgjengelige ved å søke med VWR Katalognummer ovenfor. Hvis du trenger ytterligere hjelp, ring VWR kundeservice 22900000
1 - 5  av 5