  • Kriteria
    • På et av våre lager lager (64)
  • Produsent
  • Begrens produsenter
    Sort by:
  • Søk i resultater
Du søkte etter: "deepwell-mikroplater"
https://no.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/95/44/18709544.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"54"
  Listevisning Rutenett Easy View (ny)
Sorter etter:
Produsent:  VWR Collection
Beskrivelse:   PP. Denne dypbrønnsplaten er utviklet for håndtering av robot. Den har glatte overflater på innsiden for å sikre at hele prøven pipetteres.
Produsent:  VWR Collection
Beskrivelse:   These PP deep well plates feature double alignment corner notches and are labelled on three sides with an alphanumeric grid.
Produsent:  VWR Collection
Beskrivelse:   With reinforced walls to the bottom of the well backed with supporting ribs on the underside of the plate, these 2 ml square well PP blocks can be use...
Produsent:  VWR Collection
Beskrivelse:   Made of virgin PP to minimise extractables.
Produsent:  VWR Collection
Beskrivelse:   PP. Disse platene rommer hele 2,5 ml (2,2 ml med forseglingsmatte på plass) og fungerer som lagringsplater og beholdere.
Produsent:  VWR Collection
Beskrivelse:   These 96 deep square well plates, made from virgin PP, are designed to make the interchanging of plates simpler in automated systems. They are also id...
Produsent:  VWR Collection
Beskrivelse:   These deep 384 square well plates are made from PP in a Class 100 000 cleanroom. They are designed for high density sample collection and/or storage.
Produsent:  MATRIX TECHNOLOGIES CORP. LTD
Beskrivelse:   PP. 96-brønners plater for oppbevaring av prøver.
Pris på forespørsel
Lager for dette produktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
Lager for dette punktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
Dette produktet har blitt blokkert av din organisasjon. Ta kontakt med din innkjøpsavdeling for mer informasjon.
Det opprinnelige produktet er ikke lenger tilgjengelig. Varen som vises er tilgjengelig.
Dette produktet er ikke lenger tilgjengelig. Alternativer kan være tilgjengelige ved å søke med VWR Katalognummer ovenfor. Hvis du trenger ytterligere hjelp, ring VWR kundeservice 22900000
1 - 8  av 54
  1  2  3  4  5  6  7  Neste