Du søkte etter: Mikroplatestativer
13  treff i ditt søk
SearchResultCount:"13"
Sort Results
Listevisning Easy View (ny)
Vurder dette søkeresultatet
Produsent: Tenak A/S
Beskrivelse: Stainless steel standard microplate racks.
Produsent: Tenak A/S
Beskrivelse: Complete range of racks for microtiter plates for use in upright freezers, made of stainless steel. The racks can either be used as one plate per shel...
Produsent: Tenak A/S
Beskrivelse: Microplate racks, made of aluminium, can be used for all freezer models.
Produsent: Tenak A/S
Beskrivelse: These microplate racks, made of aluminium, can be used for all freezer models.
Produsent: Tenak A/S
Beskrivelse: This is a complete range of racks for microtiterplates for use in chest freezers.
Produsent: REVCO TECHNOLOGIES
Beskrivelse: Maximise the storage space in your ultra-low temperature freezer with these Thermo Scientific™, racks for Revco™ ExF, DxF and HERAfeeze™ HFU B freezer...
Artikkenummer: (NALG5039-0048)
Produsent: Thermo Fisher Scientific
Beskrivelse: Stainless steel.
UOM: 1 * 1 Items
Produsent: Thermo Scientific
Beskrivelse: Maximise tube storage capacity per freezer with Thermo Scientific™ Sliding Drawer Racks for Tubes (5 inner door freezers), a racking solution for five...
Artikkenummer: (HERA398188)
Produsent: Thermo Scientific
Beskrivelse: Use Thermo Scientific™ chest freezer racks with TDE series ultra-low temperature chest freezers as well as legacy Forma™, HERAfreeze™, Revco™ and TS-s...
UOM: 1 * 1 Items
Produsent: Thermo Fisher Scientific
Beskrivelse: A range of storage racks for standard microplates and DeepWell™ plates in chest or upright mechanical freezers or incubators.
Produsent: GLW
Beskrivelse: These racks are commonly used for chest freezers.
Produsent: GLW
Beskrivelse: Stainless steel
Artikkenummer: (REVC398188)
Produsent: REVCO TECHNOLOGIES
Beskrivelse: Rack, Microplate storage/freezer, For: Microplates, Hyller/skuff pr. stativ: 27, 135×89×655 mm
UOM: 1 * 1 Items
Pris på forespørsel
Lager for dette produktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
Lager for dette punktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
Dette produktet har blitt blokkert for din organisasjon. Ta kontakt med din innkjøpsavdeling for mer informasjon.
Det opprinnelige produktet er ikke lenger tilgjengelig. Varen som vises er tilgjengelig.
Produkt (er) merket med dette symbolet er ikke lenger tilgjengelig og selges til lageret er tomt. Alternativer kan være tilgjengelige ved å søke med VWR Katalognummer ovenfor. Hvis du trenger ytterligere hjelp, ring VWR kundeservice 22900000
1 - 13 of 13
no targeter for Bottom