  • Kriteria
  • Produsent
  • Begrens produsenter
    Sort by:
  • Søk i resultater
Histologifarginger
https://no.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/53/15/18945315.jpg
SearchPresentationType-HORIZONTAL
Choose from the options below to refine your search. Click OK to update your results.
SearchResultCount:"32"
  Listevisning Rutenett Easy View (ny)
Sorter etter:
Produsent:  Merck
Beskrivelse:   Hardt vev, som ben eller tenner, og alle prøver av kalkvev, som benmargsbiopsier, krever spesiell forbehandling før de rutinemessig behandes på et his...
Produsent:  Merck
Beskrivelse:   ISOSLIDE® control slides are designed for use with new as well as with existing products. ISOSLIDE® control slides help optimise and standardise stain...
Produsent:  Merck
Beskrivelse:   Her finner laboratoriebrukeren fargeløsninger og fargesett for histologi og immuno-histologiske metoder.
Produsent:  Merck
Beskrivelse:   Cytologisk farging utviklet av Papanicolaou er fremdeles standardteknikken for karsionom- og hormonsyklusdiagnostikk.
Artikkenummer: (1.00482.1000)
Produsent:  Merck
Beskrivelse:   This periodic acid for the periodic acid schiff, or PAS reaction, is used for the decetion of aldehyde, mucopolysaccharides, glycogen, muco- and glyco...
UOM:  1 * 1 l
Produsent:  Merck
Beskrivelse:   This Eosin-Phloxine solution, alcoholic is used in hemytoxylin and eosin (H and E) overview staining that is routinely performed in histological labor...
Artikkenummer: (1.00251.0001)
Produsent:  Merck
Beskrivelse:   This reticulin silver plating stain has been designed for the detection of reticular fibers in histological specimens.
UOM:  1 * 1 Each
Produsent:  VWR Chemicals
Beskrivelse:   DC1 slow-acting decalcifiers contain a mixture of formic acids and formalin.
HMS
Pris på forespørsel
Lager for dette produktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
Lager for dette punktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
Dette produktet har blitt blokkert for din organisasjon. Ta kontakt med din innkjøpsavdeling for mer informasjon.
Det opprinnelige produktet er ikke lenger tilgjengelig. Varen som vises er tilgjengelig.
Dette produktet er ikke lenger tilgjengelig. Alternativer kan være tilgjengelige ved å søke med VWR Katalognummer ovenfor. Hvis du trenger ytterligere hjelp, ring VWR kundeservice 22900000
1 - 8  av 32
  1  2  3  4  Neste