  • Kriteria
  • Produsent
  • Begrens produsenter
    Sort by:
  • Søk i resultater
molekylrbiologifarginger
https://no.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/53/29/18945329.jpg
SearchPresentationType-HORIZONTAL
Choose from the options below to refine your search. Click OK to update your results.
SearchResultCount:"56"
  Listevisning Rutenett Easy View (ny)
Sorter etter:
Produsent:  VWR Chemicals
Beskrivelse:   Quick-View fluorescent viability stain is a ready to use staining reagent for easy discrimination between live and dead mammalian cells. Supplied in a...
UOM:  1 * 5 ml
Produsent:  VWR Chemicals
Beskrivelse:   VividPro™ is a generic fluorescent stain for protein gel electrophoresis that can be used to visualise proteins in SDS PAGE gels with a sensitivity th...
HMS
Artikkenummer: (J239-5ML)
Produsent:  VWR Chemicals
Beskrivelse:   Magenta loading dye, 10X
UOM:  1 * 5 ml
Produsent:  VWR Chemicals
Beskrivelse:   VividPro Plus™ is used in a fast co-electrophoretic protocol to visualise proteins in SDS PAGE gels with a sensitivity that is intermediate between ru...
Produsent:  VWR Chemicals
Beskrivelse:   Liquid Stable Nuclear Fast Red is a room temperature, stable solution formulated specifically to prevent precipitation during storage. Liquid-Stable N...
HMS
Artikkenummer: (N734-5ML)
Produsent:  VWR Chemicals
Beskrivelse:   Gold-N-Gel™ RNA dye is compatible with standard protocols for denaturing electrophoresis of RNA fragments. Bands are immediately visible upon illumina...
UOM:  1 * 5 ml
Produsent:  VWR Chemicals
Beskrivelse:   TMB (3,3',5,5'-tetramethylbenzidine) Membrane Substrate consists of two solutions that are mixed immediately before use for the detection of horseradi...
UOM:  1 * 100 ml
HMS
Produsent:  VWR Chemicals
Beskrivelse:   Ready to use sensitive substrate for the detection of horseradish peroxidase (HRP) activity. Absorbs at 450 nm (yellow end-product). Ideal for ELISA a...
UOM:  1 * 100 ml
HMS
Pris på forespørsel
Lager for dette produktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
Lager for dette punktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
Dette produktet har blitt blokkert av din organisasjon. Ta kontakt med din innkjøpsavdeling for mer informasjon.
Det opprinnelige produktet er ikke lenger tilgjengelig. Varen som vises er tilgjengelig.
Dette produktet er ikke lenger tilgjengelig. Alternativer kan være tilgjengelige ved å søke med VWR Katalognummer ovenfor. Hvis du trenger ytterligere hjelp, ring VWR kundeservice 22900000
1 - 8  av 56
  1  2  3  4  5  6  7  Neste