Du søkte etter: Overtrykksventil
13  treff i ditt søk
SearchResultCount:"13"
Sort Results
Listevisning Easy View (ny)
Vurder dette søkeresultatet
Produsent: ENTEGRIS INC
Beskrivelse: These components are constructed of high purity PFA and PTFE materials for wetted parts and PVDF, PEEK™ and PTFE u-cup with Viton® energizer for non w...
Produsent: Bohlender
Beskrivelse: Pressure compensation sets consisting of screw cap made of PPS for GL thread, PTFE/silicone gasket and exchangeable filtering membrane made of PTFE. F...
Artikkenummer: (201-0290)
Produsent: Bohlender
Beskrivelse: Valve made from PPS with flow body made from PTFE. Can be used as a pressure relief valve with adjustable control of pressure or as a valve to prevent...
UOM: 1 * 1 Items
Produsent: Bohlender
Beskrivelse: Body made of PTFE with two connections with female thread UNF 1/4" 28 G. Valve made of PPS with set screw and lock nut for adjusting and fixing pressu...
Artikkenummer: (BROE96T0227)
Produsent: BROEN-LAB
Beskrivelse: Pressure reducing valve 2,0 for Broen showers, 0,5 - 8,5 bar
UOM: 1 * 1 Items
Artikkenummer: (119-0234)
Produsent: JUSTRITE MANUFACTURING CO
Beskrivelse: These safety drum vents provide automatic pressure relief for drums between 0,20 bar but less than 0,55 bar. Depending on the model, vacuum relief is ...
UOM: 1 * 1 Items
Produsent: Welch by Gardner Denver
Beskrivelse: Small flange valve, open type, made of nickel-plated aluminium.
Produsent: Avantor Fluid Handling
Beskrivelse: Prevent leaks with the emergency shutdown design.
Artikkenummer: (MFLX03245-40)
Produsent: Avantor Fluid Handling
Beskrivelse: Easily control your outlet pressure.
UOM: 1 * 1 Items
Artikkenummer: (MFLX01350-82)
Produsent: Avantor Fluid Handling
Beskrivelse: Easily control your outlet pressure.
UOM: 1 * 1 Items
Produsent: Restek
Beskrivelse: These valves and tees are made from stainless steel or are Sulfinert®-treated.
Produsent: Restek
Beskrivelse: Valves for ASE® 100/200/300 systems.
Artikkenummer: (VARIRE7030)
Produsent: VARIAN
Beskrivelse: Valves made from stainless steel are two-position with six-port. It is manually operated with three-way switching.
UOM: 1 * 1 Items
Pris på forespørsel
Lager for dette produktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
Lager for dette punktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
Dette produktet har blitt blokkert for din organisasjon. Ta kontakt med din innkjøpsavdeling for mer informasjon.
Det opprinnelige produktet er ikke lenger tilgjengelig. Varen som vises er tilgjengelig.
Produkt (er) merket med dette symbolet er ikke lenger tilgjengelig og selges til lageret er tomt. Alternativer kan være tilgjengelige ved å søke med VWR Katalognummer ovenfor. Hvis du trenger ytterligere hjelp, ring VWR kundeservice 22900000
1 - 13 of 13
no targeter for Bottom