Du søkte etter: Strømkilder
26  treff i ditt søk
SearchResultCount:"26"
Sort Results
Listevisning Easy View (ny)
Vurder dette søkeresultatet
Artikkenummer: (700-0856)
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: VWR® mini power supply is a basic, economical unit perfect for small nucleic acid gel tanks.
UOM: 1 * 1 Items
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: Power supply, VWR®, US-kontakt, Power supply, dual voltage
Artikkenummer: (MFLX77200-07)
Produsent: Avantor Fluid Handling
Beskrivelse: Make the most of your Masterflex drives replacement parts and other accessories.
UOM: 1 * 1 Items
Artikkenummer: (MFLX77120-11)
Produsent: Avantor Fluid Handling
Beskrivelse: Safely adapt your VDC powered C/L® pump.
UOM: 1 * 1 Items
CE Compliant
Artikkenummer: (MFLX07525-90)
Produsent: Avantor Fluid Handling
Beskrivelse: Optimize performance of your Masterflex pump.
UOM: 1 * 1 Items
Artikkenummer: (700-1316)
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: VWR® PerfectBlue power supply is constructed with flame-retardant ABC face plate and is ideal for DNA, RNA, and protein electrophoresis, as well as bl...
UOM: 1 * 1 Items
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: For most electrophoresis applications, the Basic power supply is ideal. For high current blotting applications, choose the High Current power supply.
Artikkenummer: (700-1285)
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: VWR® PerfectBlue power supply is constructed with PC housing and flame-retardant ABS face plate, and is ideal for DNA, RNA and protein electrophoresis...
UOM: 1 * 1 Items
Artikkenummer: (VART57976101111)
Produsent: VARTA GERAETEBATTERIE
Beskrivelse: This is a powerful power bank with a capacity of 10000 mAh.
UOM: 1 * 1 Items
Produsent: SCHOTT AG Lighting and imaging
Beskrivelse: Power supply, Strømledning for EU
Artikkenummer: (NANOPAC-300P)
Produsent: NANOENTEK
Beskrivelse: The nanoPAC mini power supply are an ultra compact and economic unit ideal for use with DNA (horizontal) and protein (vertical) electrophoresis system...
UOM: 1 * 1 Items
New Product
Artikkenummer: (115-3060)
Produsent: DESCO
Beskrivelse: PCB rack is moulded from a conductive thermoplastic compound based on polypropylene copolymer with carbon black and reinforced with mica flake.
UOM: 1 * 1 Items
Produsent: Corning
Beskrivelse: Axygen power supplies are ideal for most electrophoresis needs.
Produsent: Cytiva
Beskrivelse: EPS power supplies cover a wide range of electrophoresis and blotting applications. Designed for performance, EPS power supplies can be relied on for ...
Produsent: CONSORT
Beskrivelse: En komplett rekke av strømkilder for elektroforeseapplikasjoner, inklusive DNA sekvensering, flatbed iso-elektrisk fokusering, horisontale og vertikal...
Artikkenummer: (730-1529)
Produsent: CONSORT
Beskrivelse: A complete range of power supplies for electrophoresis applications, including DNA sequencing, flat bed iso-electric focussing, horizontal and vertica...
UOM: 1 * 1 Items
Pris på forespørsel
Lager for dette produktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
Lager for dette punktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
Dette produktet har blitt blokkert for din organisasjon. Ta kontakt med din innkjøpsavdeling for mer informasjon.
Det opprinnelige produktet er ikke lenger tilgjengelig. Varen som vises er tilgjengelig.
Produkt (er) merket med dette symbolet er ikke lenger tilgjengelig og selges til lageret er tomt. Alternativer kan være tilgjengelige ved å søke med VWR Katalognummer ovenfor. Hvis du trenger ytterligere hjelp, ring VWR kundeservice 22900000
1 - 16 of 26
no targeter for Bottom