Du søkte etter: Media, preparerte for mikrobiologi
135  treff i ditt søk
SearchResultCount:"135"
Sort Results
Listevisning Easy View (ny)
Vurder dette søkeresultatet
Produsent: Merck
Beskrivelse: Readycult® Coliform and Readycult® Enterococci make it easy to detect coliforms, E. coli or faecal streptococci in water. You only need a steri...
HMS Tilbud
Produsent: Merck
Beskrivelse: Envirocheck ®-kontaktobjektglass brukes til å kontrollere kritiske kontrollpunkter i HACCP (Hazardous Analysis Critical Control Point) for mikrobiolog...
HMS
Produsent: Merck
Beskrivelse: Readybag® gamma-irradiated and pre-weighed granulated media pouches for fast, flexible and easy pathogen testing. Readybag® media pouches speed up and...
HMS
Artikkenummer: (1.13405.0001)
Produsent: Merck
Beskrivelse: Merckoplate®-produktutvalget inkluderer en komplett serie med ferdigstøpte medier for et bredt spekter av forskjellige bruksområder, som for eksempel ...
UOM: 1 * 480 Items
Produsent: VWR Chemicals
Beskrivelse: Ready to use culture media for microbiological test requirements in the food industry, water, environmental control and in the pharmaceutical industry...
Produsent: VWR Chemicals
Beskrivelse: Til diverse bruksområder innen mikrobiologi.
Produsent: VWR Chemicals
Beskrivelse: Culture media for sterility tests, diluents for the homogenisation of samples for the microbiological examination and rinsing fluids for membrane filt...
HMS Sertifikater Tilbud
Produsent: VWR Chemicals
Beskrivelse: Til diverse bruksområder innen mikrobiologi.
HMS Sertifikater New Product
Produsent: VWR Chemicals
Beskrivelse: Surface and liquid flexible slides for simple and effective microbiological monitoring and hygiene testing of surfaces and fluids.
HMS Sertifikater Tilbud
Produsent: VWR Chemicals
Beskrivelse: Environmental Petri plates 90 mm for active and passive air monitoring in pharmaceutical industries.
HMS Sertifikater Tilbud
Produsent: VWR Chemicals
Beskrivelse: Validering av aseptisk behandling bør omfatte en simuleringstest der det brukes et næringsmedium. Dette kalles mediefyllingstesten eller mediesimuleri...
Produsent: VWR Chemicals
Beskrivelse: Dip slides for microbiological monitoring of surfaces and in liquids. Each slide has media on both sides, with a choice of the same medium, or two dif...
Produsent: VWR Chemicals
Beskrivelse: Leveres på skål i 90 mm iht. standardene. TLHTh (Tween, lecitin, histidin, tiosulfat) brukes som nøytralisator. Posene leveres dobbelt- eller tredobbe...
Produsent: VWR Chemicals
Beskrivelse: For the preliminary, non selective enrichment of bacteria, particularly pathogenic enterobacteriaceae, from foodstuffs.
Produsent: VWR Chemicals
Beskrivelse: Hver pose inneholder en oppveid mengde granulert substrat og leveres dobbelpakket og bestrålt. Ferdig for dyrkning - tilsett bare sterilt vann og prøv...
HMS Sertifikater Tilbud
Produsent: VWR Chemicals
Beskrivelse: T-posen er fylt med forhåndsveid granulert medium. Koble filterenheten (0,2 µm) aspetisk til røret ved hjelp av tilkoblingsenheten. Tilsett steri...
Pris på forespørsel
Lager for dette produktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
Lager for dette punktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
Dette produktet har blitt blokkert for din organisasjon. Ta kontakt med din innkjøpsavdeling for mer informasjon.
Det opprinnelige produktet er ikke lenger tilgjengelig. Varen som vises er tilgjengelig.
Produkt (er) merket med dette symbolet er ikke lenger tilgjengelig og selges til lageret er tomt. Alternativer kan være tilgjengelige ved å søke med VWR Katalognummer ovenfor. Hvis du trenger ytterligere hjelp, ring VWR kundeservice 22900000
1 - 16 of 135
no targeter for Bottom