/
Norway
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Order Entry
Sodium borohydride ≥97%, GPR RECTAPUR®
:
VWR Chemicals
Sodium borohydride ≥97%, GPR RECTAPUR®
:
VWR Chemicals
:
16940-66-2
:
:
NaBH₄
:
MFCD00003518
:
37.83 g/mol
:
Ambient
:
241-004-4
:
1426
:
4.3,I
:
GHS02
:
GHS06
:
GHS05
:
GHS08
Assay :
min. 97%
Identity:
passes test
Appearance:
white hygroscopic crystals
SDS_EN_UK_VWRC27881.pdf
spec_VWRC27881.130
spec_VWRC27881.180
Pk
27881.130
25 g
1 * 25 g
1 * 25 g - kr 525,00
kr 525,00
-
+
1 * 25 g
kr 525,00
-
+
27881.180
100 g
1 * 100 g
1 * 100 g - kr 960,00
kr 960,00
-
+
1 * 100 g
kr 960,00
-
+