Neodiosmin, Reference Standard
1458064.
: USP
:
- Pack type:Vial
- Pk:30 mg
- Standards:USP reference standard
- CAS No.:38665-01-9
- Description:Neodiosmin
- Synonym(s):5-Hydroxy-2-(3-hydroxy-4-methoxyphenyl)-4-oxo-4H-chromen-7-yl 2-O-(α-L-rhamnopyranosyl)-β-Dglucopyranoside
- Description:Neodiosmin