Sodium fluoride ≥98.5%, powder USP, Ph. Eur., BP
Catalog # SPCMSO167-125GM
Leverandør: Spectrum Chemical
CAS-nummer:
Supplier Article Number: SO167-125GM
Local Article Number: SPCMSO167-125GM
Pris
kr 1 800,00
Logg inn for tilgjengelighet
Spesifikasjoner
- Pack type:Poly bottle
- Pk:125 g
- Seq:3445
Spesifikasjoner
Spesifikasjonstestresultater
- Assay (NaF; Dried Basis):98.5 - 100.5%
- Acidity or Alkalinity:To Pass Test
- Appearance of Solution:To Pass Test
- Loss On Drying:max. 0.5%
- Fluosilicate:To Pass Test
Spesifikasjonstestresultater
Om dette produktet
:
:41.99 g/mol
:Ambient
:1690
:6.1,III
:GHS06
:GHS07
:GHS08
:7681-49-4
:NaF
:MFCD00003524