Magnetrørere med flere stillinger, MIXdrive-serien
Leverandør: 2mag
MIX
442-0786EA 37900 NOK
442-0786 442-0787 442-0788 442-0783 442-0784 442-0785
Magnetrørere med flere stillinger, MIXdrive-serien
Omrørere Magnetrørere, flerposisjons
Det hermetisk lukkede huset i rustfritt stål er vann-, bakterie- og støvsikkert. Driftstemperaturer for basic-versjonen på opptil 50 °C, for HT-versjonen opptil 95 °C nedsenket i vannbad, opptil 200 °C i ovner.
  • Vedlikeholdsfri og slitasjesterk induktiv drift
  • 100% synkronisert og jevn blanding
  • Kan senkes i vann og oljebad
  • Egnet for CO₂-inkubatore
SoftStart for pålitelig og trygg akselerering av rørestaven
QuickSet for å angi start og maksimum hastighet
Lagring av siste arbeidsstatus ved avslåing
Digitalt display for hastighetsinnstillinge
IP-beskyttelsesklasse: IP 20
Sertifiseringer: IP 68.
Bestillingsinformasjon: Ekstern kontrollenhet (må bestilles separat).