Sentrifugekonsentratorer, Vivacon® 2
Leverandør: Sartorius
Vivacon®
518-0020EA 3450 NOK
518-0020 SARTVN02H43 518-0019 518-0018 SARTVN02H23 518-0017 518-0016 518-0015 518-0014 518-0013 518-0012 518-0021
Sentrifugekonsentratorer, Vivacon® 2
Filter Sentrifugefilter
For prøver på opptil 2 ml, membran: regenerert cellulose, Hydrosart®. Vivacon® 2-sentrifugekonsentratorene er utformet for DNA-konsentrering, bufferbytte og primerfjerning. De har en horisontal membranutforming som foretrekkes av enkelte brukere ved behov for konsekvens med tidligere brukte prosedyrer og for reproduserbarhet.
  • Optimal ytelse med svært fortynnede prøver, for eksempel rettsmedisinske prøver
  • Materialer med lav binding, høyt utbytte fra selv fortynnede prøver
  • Mulighet for ny sentrifugering, fullstendig og svært reproduserbart prøveutbytte
  • Volumgradering og cut-off av molekylvekt trykt på hver enkelt enhet