Du søkte etter: Universalklemmer
140  treff i ditt søk
SearchResultCount:"140"
Sort Results
Listevisning Easy View (ny)
Vurder dette søkeresultatet
Produsent: Merck
Beskrivelse: Stainless steel clamps for filling nozzles, with drip-free attachment to drums or to walls.
HMS
Artikkenummer: (241-0032)
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: Laboral aluminium alloy.
UOM: 1 * 2 Items
Artikkenummer: (241-0034)
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: Laboral aluminium alloy.
UOM: 1 * 2 Items
Artikkenummer: (241-0043)
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: Klemme, VWR®, Vinyl, For: Two burettes, 8 - 16 mm rod
UOM: 1 * 2 Items
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: Klemme, Kolbeklemmer, rustfritt stål, For: Klemmer for 1 liter
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: Klemme, Autoklaverbar PVC-kolbeklemme, 2000 ml, For: Klemme for Erlenmeyer-kolber på 2000  ml
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: Laboral aluminium alloy.
Produsent: Avantor Fluid Handling
Beskrivelse: No hinge clamp required – rapid one-hand connection.
New Product
Produsent: Avantor Fluid Handling
Beskrivelse: Collared clamp helps prevent unintentional opening.
New Product
Artikkenummer: (241-0409)
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: Fixed-position clamps made of stainless steel with electro-polished finish. Used to hold apparatus near the lab frame where no adjustment is required ...
UOM: 1 * 1 Items
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: Nickel plated zinc or electro-polished stainless steel. These swivel clamps have an integral holder for attaching to a lab frame or other apparatus. T...
Tilbud
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: Klemme, Klemmer for medieflasker, rustfritt stål, VWR®, Rustfritt stål, For: 500 ml
Artikkenummer: (444-2954)
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: Festes på relevant universalplattform som brukes med risteapparatet. Se delen ovenfor for informasjon om universalplattformer.
UOM: 1 * 1 Items
Artikkenummer: (241-0019)
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: Laboral aluminium alloy.
UOM: 1 * 5 Items
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: Klemme, Kolbeklemmer, rustfritt stål, VWR®, Rustfritt stål, For: 500 ml
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: Rustfritt stål. Robuste klemmer som er enkle å bruke.
Pris på forespørsel
Lager for dette produktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
Lager for dette punktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
Dette produktet har blitt blokkert for din organisasjon. Ta kontakt med din innkjøpsavdeling for mer informasjon.
Det opprinnelige produktet er ikke lenger tilgjengelig. Varen som vises er tilgjengelig.
Produkt (er) merket med dette symbolet er ikke lenger tilgjengelig og selges til lageret er tomt. Alternativer kan være tilgjengelige ved å søke med VWR Katalognummer ovenfor. Hvis du trenger ytterligere hjelp, ring VWR kundeservice 22900000
1 - 16 of 140
no targeter for Bottom