Hafnium 10.000 mg/l i fortynnet salpetersyre med spormende av fluorsyre (fra HfO2) ARISTAR® enkeltgrunnstoffsstandard til ICP
Leverandør: Avantor
VWR®
455454DEA 0 NOK
455454D 455452B
Hafnium 10.000 mg/l i fortynnet salpetersyre med spormende av fluorsyre (fra HfO2) ARISTAR® enkeltgrunnstoffsstandard til ICP
Standarder Kationstandarder Hafnium Standards
HfO₂ in HNO₃ (2 to 5%) with traces HF.
Traceable to SRM from NIST, manufactured and tested in ISO Guide 34/ ISO17025 accredited facilities.
Supplied with certificate of analysis.