VWR®, Microfibre Mop-systemet
Leverandør: VWR
VWR®
129-0452EA 2475 NOK
129-0452
VWR®, Microfibre Mop-systemet
Mopper
VWR® Microfiber Mop-systemet er den komplette rengjøringsløsningen for å rengjøre gulv, vegger og tak. Dette systemet krever ikke noen spesifikk opplæring, siden det er svært enkelt og fleksibelt å bruke.
  • Kostnadseffektive: Én mopp kan brukes til å rengjøre opptil 25 m²
  • Ergonomisk og enkel å håndtere
  • Avhengig av behovet kan moppstativenheten settes inn i pressen, slik at moppen får riktig fuktighetsgrad: våt for desinfeksjon, eller fuktig for rengjøring
VWR® Microfiber Mop rengjøringssystem består av:
– en vogn i rustfritt stål med 2 eller 3 bøtter
– en ergonomisk presse
– et ergonomisk teleskopisk håndtak og moppstativ
– VWR-mopper med lavfriksjonsmikrofibre for kontrollerte miljøer
VWR® mikrofibermopp for kontrollerte miljøer:
-Laget av 100 % PES-uendelig mikrofiber. Laserkuttet for kanter uten lo
-Svært god mekanisk rengjøring
-For gulv, vegger og tak
-Varmebestandig og kjemisk resistent, egnet for sterilisering (autoklav eller stråling)
Sertifiseringer: Oppfyller både ISO-klasse 5- og GMP A+B-kravene.
NB: Alle komponentene er autoklaverbare.