7-Azaindole 98%
Leverandør: Thermo Scientific
|
Warning
|
ACRO105100250EA
5425
NOK
ACRO105100250
ACRO105100050
ACRO105100010
7-Azaindole 98%
7-Azaindole
Formel:
C₇H₆N₂ MW: 118,14 g/mol Kokepunkt: 270 °C (1004HPA) Smeltepunkt: 103…107 °C Lagringstemperatur: Romtemperatur |
MDL nummer:
MFCD00005606 CAS-nummer: 271-63-6 EINECS: 205-981-0 |
Spesifikasjon Testresultater
Appearance | White to off-white Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 103 to 107 °C |
GC | ≥97.5 % |