Methyl bromoacetate 99%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
ACRO169550025EA 4200 NOK
ACRO169550025 ACRO169551000 ACRO169555000 ACRO169550250
Methyl bromoacetate 99%
Methyl bromoacetate
Formel: BrCH₂COOCH₃
MW: 152,98 g/mol
Kokepunkt: 145 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –50 °C
Tetthet: 1,61 g/cm³
Flash punkt: 62 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00000189
CAS-nummer: 96-32-2
EINECS: 202-499-2
FN: 2643
ADR: 6.1,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4570 to 1.4590 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %