Benzyl bromoacetate 96%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
ACRO278040010EA 4150 NOK
ACRO278040010 ACRO278040500 ACRO278042500
Benzyl bromoacetate 96%
Benzyl bromoacetate
Formel: C₉H₉BrO₂
MW: 229,07 g/mol
Kokepunkt: 166…170 °C (22 mmHg)
Tetthet: 1,44 g/cm³
Flash punkt: >109 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00000190
CAS-nummer: 5437-45-6
EINECS: 226-611-4
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5430 to 1.5450 (20°C, 589 nm)
GC ≥95 %