8-Bromocaprylic acid 95%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
ACRO367660500EA 6400 NOK
ACRO367660500 ACRO367660100
8-Bromocaprylic acid 95%
8-Bromocaprylic acid
Formel: BrH₂C(CH₂)₆COOH
MW: 223,11 g/mol
Kokepunkt: 147…150 °C (2 mmHg)
Smeltepunkt: 36…41 °C
Flash punkt: >110 °C
MDL nummer: MFCD00004430
CAS-nummer: 17696-11-6
FN: 3261
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to cream Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 36 to 41 °C
GC ≥94 %