Calcium chromate ≥99.9% (metals basis)
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
43333.22EA 5050 NOK
43333.22 43333.14
Calcium chromate ≥99.9% (metals basis)
Calcium chromate
Formel: CaCrO₄
MW: 156,07 g/mol
Smeltepunkt: 2170 °C
Tetthet: 3,12 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00049403
CAS-nummer: 13765-19-0
EINECS: 237-366-8
FN: 3087
ADR: 5.1,III
Merck Indeks: 12,01700