Etylbromacetat ≥98%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
A10448.22EA 470 NOK
A10448.22 ABCRAB113713.0500 ABCRAB113713.0100 A10448.0E A10448.36
Etylbromacetat ≥98%
Etylbromacetat
Formel: BrCH₂COOCH₂CH₃
MW: 167 g/mol
Kokepunkt: 159 °C
Smeltepunkt: –38 °C
Tetthet: 1,506
Flash punkt: 47 °C (117 °F)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00000191
CAS-nummer: 105-36-2
EINECS: 203-290-9
FN: 1603
ADR: 6.1,II