5-Nitrobenzimidazole ≥98%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
A10524.18EA 505 NOK
A10524.18 A10524.30
5-Nitrobenzimidazole ≥98%
5-Nitrobenzimidazole
Formel: C₇H₅N₃O₂
MW: 163,14 g/mol
Smeltepunkt: 207…211 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00005604
CAS-nummer: 94-52-0
EINECS: 202-341-2