4-Amino-3,5-diiodobenzoic acid tech. 90%, Technical Grade
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
A10617.14EA 1875 NOK
A10617.14 A10617.06
4-Amino-3,5-diiodobenzoic acid tech. 90%, Technical Grade
4-Amino-3,5-diiodobenzoic acid
Formel: C₇H₅I₂NO₂
MW: 388,93 g/mol
Smeltepunkt: >300 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00007684
CAS-nummer: 2122-61-4
EINECS: 218-331-6