Etylcyanoacetat ≥98%
Leverandør: Thermo Scientific
|
Warning
|
A11498.0EEA
2575
NOK
A11498.0E
A11498.36
Etylcyanoacetat ≥98%
Etylcyanoacetat
Formel:
C₅H₇NO₂ MW: 113,12 g/mol Kokepunkt: 208…210 °C Smeltepunkt: –23 °C Tetthet: 1,063 Flash punkt: 109 °C (228 °F) Lagringstemperatur: Romtemperatur |
MDL nummer:
MFCD00001940 CAS-nummer: 105-56-6 EINECS: 203-309-0 Merck Indeks: 13,03821 |